特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCC1=NN=C2N1C3=CC=C(Cl)C=C3C(C4=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C4Cl)=NC2
InChI
1S/C17H12Cl2N4O/c18-10-5-6-14-12(7-10)17(11-3-1-2-4-13(11)19)20-8-15-21-22-16(9-24)23(14)15/h1-7,24H,8-9H2/i1D,2D,3D,4D
InChI Key
BHUYWUDMVCLHND-RHQRLBAQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Pharmacokinetic Analysis of α-Hydroxytriazolam: A study focused on the urinary excretion of α-Hydroxytriazolam following a single dose of Halcion. This research provides critical insights into the metabolism of benzodiazepines, emphasizing the role of α-Hydroxytriazolam-d₄ as a stable isotope-labeled standard in tracing metabolic pathways in clinical pharmacology (Lin et al., 2005).
- Forensic Toxicology and Metabolite Confirmation: Another significant study utilized GC-MS to confirm the presence of urinary benzodiazepine metabolites, including α-Hydroxytriazolam. This research underscores the utility of α-Hydroxytriazolam-d₄ in forensic analysis, aiding in the detection and confirmation of benzodiazepine use and abuse in legal and medical settings (Meatherall, 1994).
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T-909-CC:
T-909-1ML:4548173317175