特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1 mg/mL in methanol (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.N(C(CCC)C(=O)c1ccc(cc1)C)CC
InChI
1S/C14H21NO.ClH/c1-4-6-13(15-5-2)14(16)12-9-7-11(3)8-10-12;/h7-10,13,15H,4-6H2,1-3H3;1H
InChI Key
ULTAUAJCWQFPHK-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M-199-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)