特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
OCC1=NN=C2N1C3=CC=C(Cl)C=C3C(C4=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C4Cl)=NC2
InChI
1S/C17H12Cl2N4O/c18-10-5-6-14-12(7-10)17(11-3-1-2-4-13(11)19)20-8-15-21-22-16(9-24)23(14)15/h1-7,24H,8-9H2/i1D,2D,3D,4D
InChI Key
BHUYWUDMVCLHND-RHQRLBAQSA-N
アプリケーション
- N,N-ジメチルホルムアミド中の NaCF3SO3、Mg(CF3SO3)2、および Ba(ClO4)2 のイオン溶媒和および会合の誘電緩和研究。: この研究では、N,N-ジメチルホルムアミド中の過塩素酸バリウムを含むさまざまな塩の溶媒和特性とイオン会合特性を調べ、非水溶媒系におけるその影響を強調しています(Płaczek et al., 2011)。
- 過塩素酸バリウムを使用したキニーネおよびキニジン硫酸塩の非水滴定。: この研究では、過塩素酸バリウムを使用したキニーネおよびキニジン硫酸塩の非水滴定方法について説明し、医薬品分析における試薬′の適用を実証しています(Zakhari et al., 1989)。
- 硫酸塩の温度滴定。: この記事では、過塩素酸バリウムを使用した硫酸塩の温度滴定方法を紹介し、定量分析のための分析化学におけるその有用性を示しています(Williams and Janata, 1970)。
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T-916-CC:
T-916-1ML:4548173317205