Merck
C-016
Supelco
(−)-コチニン 溶液
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12N2O
CAS番号:
分子量:
176.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
形状
liquid
特徴
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
CN1C(CCC1=O)c2cccnc2
InChI
1S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/t9-/m0/s1
InChI Key
UIKROCXWUNQSPJ-VIFPVBQESA-N
詳細
ニコチンの主要尿中代謝物の分析用標準物質です。コチニンは紙巻きたばこ、葉巻、および嗅ぎたばこなどニコチン製品使用者のバイオマーカーであるだけでなく、たばこで検出されるアルカロイドでもあります′。この分析用標準物質の適切な使用として、ニコチン検査法またはニコチンバイオマーカーの臨床および診断検査におけるGC/MSおよびLC/MSの較正物質および対照物質の開始材料などがあります。
アプリケーション
  • 医療研究におけるバイオマーカー分析: (-)-コチニンが重要なバイオマーカーである、喫煙に関連する炎症の潜在的な指標としてのプロリダーゼの調査は、喫煙者における慢性炎症とその生化学的経路の理解を深めます(Yıldırım & Kulaksızoglu, 2024)。
  • 比較毒性学研究: 加熱式タバコ製品の使用者の炎症の血液バイオマーカーを評価する研究では、(-)-コチニンを含むこれらのマーカーを非喫煙者と比較し、新しいタバコ製品の使用が健康に及ぼす炎症の影響についての洞察を提供します(Świątkowska et al., 2024)。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C-016-1ML:4548173321431
C-016-CC:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
V Haufroid et al.
International archives of occupational and environmental health, 71(3), 162-168 (1998-05-20)
A minireview is presented concerning the use of cotinine as a tobacco-smoke exposure index. First, general considerations about methods for the determination of urinary cotinine are presented. Besides pure analytical aspects, this minireview considers major problems encountered in the establishment
Ines Moreno-Gonzalez et al.
Nature communications, 4, 1495-1495 (2013-02-21)
Several epidemiological studies have shown that cigarette smoking might alter the incidence of Alzheimer's disease. However, inconsistent results have been reported regarding the risk of Alzheimer's disease among smokers. Previous studies in experimental animal models have reported that administration of
Kuan-Yen Tung et al.
Environmental research, 124, 7-12 (2013-04-30)
Environmental tobacco smoke (ETS) is a hazardous component of indoor air, and may increase the risk of respiratory diseases, atherosclerosis and otitis media in children. In this study, we explored the relationship between time inside the house, ETS exposure and
R R Watts et al.
Environmental health perspectives, 84, 173-182 (1990-03-01)
A two-day technical workshop was convened November 10-11, 1986, to discuss analytical approaches for determining trace amounts of cotinine in human body fluids resulting from passive exposure to environmental tobacco smoke (ETS). The workshop, jointly sponsored by the U.S. Environmental
Cotinine as a biomarker of environmental tobacco smoke exposure.
N L Benowitz
Epidemiologic reviews, 18(2), 188-204 (1996-01-01)