Merck
B-902
Supelco
ブプレノルフィン 溶液
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H41NO4
CAS番号:
分子量:
467.64
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
形状
liquid
特徴
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIC (Portugal)
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CO[C@]12CC[C@@]3(C[C@@H]1[C@](C)(O)C(C)(C)C)[C@H]4Cc5ccc(O)c6O[C@@H]2[C@]3(CCN4CC7CC7)c56
InChI
1S/C29H41NO4/c1-25(2,3)26(4,32)20-15-27-10-11-29(20,33-5)24-28(27)12-13-30(16-17-6-7-17)21(27)14-18-8-9-19(31)23(34-24)22(18)28/h8-9,17,20-21,24,31-32H,6-7,10-16H2,1-5H3/t20-,21-,24-,26+,27-,28+,29-/m1/s1
InChI Key
RMRJXGBAOAMLHD-IHFGGWKQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Buprenex®、Subutex®、Suboxone®の商品名で販売されているブプレノルフィンは、オピオイド依存症と中程度の急性疼痛の治療に使用されるアヘン薬です。この認定スパイキング溶液®標準は、法医学分析、臨床毒物学、または医薬品研究におけるGC/MSまたはLC/MSアプリケーションに適しています。
アプリケーション
  • 依存症と実施上の課題に関する研究: ブプレノルフィンのソリューションは、同時発生している公衆衛生危機の際に体系的な障壁が依存症治療の実施にどのように影響するかを調査する研究において極めて重要であり、医療制度における政策と実践の調整に役立つ洞察を提供しています(Sharp et al., 2023)。
  • オピオイド使用障害治療における患者にとって重要な指標の評価: ブプレノルフィンは、オピオイド使用障害の薬物補助治療プログラムにおける患者にとって重要な結果を評価するため広く使用されており、長期的な回復指標と治療効果の評価に役立ちます(Reed et al., 2023)。
  • Web ベースの物質使用疫学研究: ブプレノルフィン研究ソリューションは、薬物乱用の傾向を追跡および分析するためのウェブベースのオントロジーの開発に役立ち、薬物乱用疫学における公衆衛生監視と政策立案のための基礎ツールを提供します(Lokala et al., 2022)。
  • 獣医学における臨床研究: ブプレノルフィンソリューションは、動物の術後疼痛管理における経皮アプリケーションの有効性を評価するために獣医学で採用されており、さまざまな生物学的システムにわたるその汎用性と有効性を実証しています(Clark et al., 2022)。
  • 老年整形外科における疼痛管理: 高齢患者の大腿骨骨折後疼痛管理に経皮ブプレノルフィンを使用することは、老年整形外科における術後ケアの改善と回復成果の向上におけるその重要な役割を強調しています (Davies et al., 2022)。
法的情報
Buprenex is a registered trademark of Reckitt & Colman (Overseas) Ltd
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Suboxone is a registered trademark of RB Pharmaceuticals Limited
Subutex is a registered trademark of RB Pharmaceuticals Limited
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B-902-CC:
B-902-1ML:4548173317571
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Karen L Cropsey et al.
Journal of addiction medicine, 7(3), 210-215 (2013-04-24)
This project sought to demonstrate the feasibility and acceptability of providing on-site buprenorphine treatment to individuals under community corrections supervision. Seventeen women and 13 men were enrolled on-site over a 2-week period at a community corrections location. Study participants received
Johan Menten et al.
Cancer investigation, 31(6), 412-420 (2013-06-14)
Many head and neck cancer (HNC) patients experience painful therapy-related mucositis and dermatitis. This prospective observational study evaluated transdermal buprenorphine use in HNC patients to relieve treatment-related pain. During treatment with paracetamol or tramadol, visual analogue scale (VAS)-pain scores >30/100
The clinical conundrum of perioperative pain management in patients with opioid dependence: lessons from two cases.
Jacqueline S Israel et al.
Plastic and reconstructive surgery, 131(4), 657e-658e (2013-04-02)
E J Love et al.
The Veterinary record, 172(24), 635-635 (2013-06-06)
Buprenorphine has recently obtained UK Marketing Authorisation for horses. The analgesic effects are long lasting, and have considerable potential for postoperative pain relief. This observer blinded, randomised study aimed to evaluate postsurgical analgesia in ponies premedicated with buprenorphine prior to
Jatinder Mohan Chawla et al.
Journal of opioid management, 9(1), 35-41 (2013-05-28)
Tramadol is a synthetic opiate and a centrally acting weak m-opioid receptor agonist. The potential advantages of tramadol include ease of administration, low abuse potential, and being nonscheduled. This study compared tramadol and buprenorphine for controlling withdrawal symptoms in patients