Merck
B-044
Supelco
ブプレノルフィン 溶液
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H41NO4
CAS番号:
分子量:
467.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIC (Portugal)
濃度
1.0 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
CO[C@]12CC[C@@]3(C[C@@H]1[C@](C)(O)C(C)(C)C)[C@H]4Cc5ccc(O)c6O[C@@H]2[C@]3(CCN4CC7CC7)c56
InChI
1S/C29H41NO4/c1-25(2,3)26(4,32)20-15-27-10-11-29(20,33-5)24-28(27)12-13-30(16-17-6-7-17)21(27)14-18-8-9-19(31)23(34-24)22(18)28/h8-9,17,20-21,24,31-32H,6-7,10-16H2,1-5H3/t20-,21-,24-,26+,27-,28+,29-/m1/s1
InChI Key
RMRJXGBAOAMLHD-IHFGGWKQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
疼痛処方モニタリング、法医学検査、または臨床毒性学におけるGC/MSまたはLC/MSの用途に適した認定済みスパイキング溶液®
ブプレノルフィンは半合成オピオイドであり、μ-オピオイド受容体に対してパーシャルアゴニスト活性を示し、カッパオピオイド受容体に対してはアンタゴニスト活性を示します。モルヒネに似ていますが、モルヒネよりも強力です。この薬剤は、Suboxone®、Subutex®、Temgesicなどの多くの商品名で販売されています。
アプリケーション
溶液中の認証標準物質(CRM)は、以下の用途でも使用できます:
  • 固液抽出または固相抽出と液体クロマトグラフィー-質量分析(LC-MS)の組み合わせによるオピオイド代替療法中の元ヘロイン使用者のブプレノルフィン、ノルブプレノルフィン、およびナロキソンの多成分残留分析
  • シングルステップ液液抽出(LLE)後のヒト血漿サンプル中のナロキソン、ブプレノルフィン、およびノルブプレノルフィンの液体クロマトグラフィー-エレクトロスプレーイオン化-タンデム質量分析(LC-ESI-MS/MS)に基づく分離および測定
  • 示差パルスボルタンメトリー(DPV)を用いた医薬製剤およびヒト血清サンプル中のモルヒネおよびブプレノルフィンを測定する電気化学センサーを構成するガラス状炭素電極(GCE)上への沈着のためのナノコンポジットロジウムナノ粒子-メソポーラス炭素(RhNPs-MC)の開発
  • 液体クロマトグラフィー(LC)と高分解能飛行時間型質量分析(HR-Q-TOF-MS)の組み合わせによるブプレノルフィンおよびナロキソンの定量分析のためのヒト血漿サンプルの検討
  • 超高速液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析(UHPLC-MS/MS)によるヒト尿サンプル中のブプレノルフィン、ノルブプレノルフィン、およびそのグルクロニドの同時測定
特徴および利点
  • ISO/IEC 17025およびISO 17034認定のもとで完全に特性評価済み
  • 安定性、均一性、濃度の正確度、不確定度、およびトレーサビリティーに関するデータを含む包括的な試験成績書(CoA)を添付
  • 正確度および有効期間を保証するためリアルタイム安定性試験により厳密に試験
  • 不確定度を最低限に抑えるため、適格な精密天秤を用いて重量測定により調製
  • 長期の有効期間のためアルゴン下でアンプルにフレームシール
  • ラボでの効率を改善するために、便利なDEA免除フォーマットで提供
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Suboxone is a registered trademark of RB Pharmaceuticals Limited
Subutex is a registered trademark of RB Pharmaceuticals Limited
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B-044-1ML:4548173317557
B-044-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
K Wahle et al.
MMW Fortschritte der Medizin, 155 Suppl 1, 25-31 (2013-05-18)
Chronic pain in the elderly is common. Especially in the elderly inadequate treatment of pain can cause significant functional impairmentand deterioration of qualityof life. Theaim of this post-marketing surveillance study was to collect data from clinical practice on the analgesic
O Bouab et al.
Revue medicale de Bruxelles, 34(3), 132-140 (2013-08-21)
Assess the effectiveness of hospital detoxification of opiate substitution treatment (OST) in patients who failed to withdraw as outpatients. Retrospective study, conducted among patients admitted for withdrawal of OST in an addiction unit between 2005 and 2011. Referent physicians were
Jatinder Mohan Chawla et al.
Journal of opioid management, 9(1), 35-41 (2013-05-28)
Tramadol is a synthetic opiate and a centrally acting weak m-opioid receptor agonist. The potential advantages of tramadol include ease of administration, low abuse potential, and being nonscheduled. This study compared tramadol and buprenorphine for controlling withdrawal symptoms in patients
E J Love et al.
The Veterinary record, 172(24), 635-635 (2013-06-06)
Buprenorphine has recently obtained UK Marketing Authorisation for horses. The analgesic effects are long lasting, and have considerable potential for postoperative pain relief. This observer blinded, randomised study aimed to evaluate postsurgical analgesia in ponies premedicated with buprenorphine prior to
Johan Menten et al.
Cancer investigation, 31(6), 412-420 (2013-06-14)
Many head and neck cancer (HNC) patients experience painful therapy-related mucositis and dermatitis. This prospective observational study evaluated transdermal buprenorphine use in HNC patients to relieve treatment-related pain. During treatment with paracetamol or tramadol, visual analogue scale (VAS)-pain scores >30/100
資料
Although both biphenyl and phenyl-hexyl phases can resolve these compounds, the former exhibits excellent peak shape and substantially less silanol-derived ion exchange activity.
プロトコル
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.