アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N3(CCC4(OC(=O)Nc5c4cc(cc5)C)CC3)CCc1nc([o]c1C)c2ccccc2
InChI
1S/C25H27N3O3/c1-17-8-9-22-20(16-17)25(31-24(29)27-22)11-14-28(15-12-25)13-10-21-18(2)30-23(26-21)19-6-4-3-5-7-19/h3-9,16H,10-15H2,1-2H3,(H,27,29)
InChI Key
ODNICNWASXKNNQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0711-VAR:
SML0711-BULK:
SML0711-25MG:
SML0711-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
We offer many products related to chemokine receptors for your research needs.