Merck
H-113
Supelco
3-Hydroxyphenazepam solution
1.0 mg/mL in acetonitrile, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H10BrClN2O2
CAS番号:
分子量:
365.61
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in acetonitrile
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
BrC1=CC(C(C2=CC=CC=C2Cl)=NC3O)=C(C=C1)NC3=O
InChI
1S/C15H10BrClN2O2/c16-8-5-6-12-10(7-8)13(19-15(21)14(20)18-12)9-3-1-2-4-11(9)17/h1-7,15,21H,(H,18,20)
InChI Key
KRJKJUWAZOWXNV-UHFFFAOYSA-N
詳細
3-Hydroxyphenazepam is an active metabolite of the novel psychoactive benzodiazepine phenazepam, which emerged in online drug markets in late 2011. Despite being a controlled substance in Europe, North America, and many countries in Asia, phenazepam has been encountered in the form of LSD mimic blotters and as counterfeit diazepam. This certified Snap-N-Spike® solution is suitable for use as a starting material in calibrators and controls for numerous GC/MS or LC/MS applications in forensic analysis, clinical toxicology and urine drug testing.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
H-113-1ML:4548173352664
H-113-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)