Merck
G4166
Sigma-Aldrich
グルコースイソメラーゼ Streptomyces murinus由来
≥350 U/g
別名:
Sweetzyme® IT Extra, D-キシロース ケトール-イソメラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
Streptomyces sp. (S. murinus)
品質水準
形状
powder
比活性
≥350 U/g
保管温度
2-8°C
詳細
Streptomyces murinusの選択された株に由来する固定化グルコ-スイソメラ-ゼです。
アプリケーション
Streptomyces murinusが産生した固定化グルコースイソメラーゼをキシロースの異性化に使用しました。グルコースイソメラーゼは、食品業界では高フルクトースコーンシロップ製造に使用されています
Streptomyces murinus由来のグルコースイソメラーゼは、キシロースからの二水素生成の際に、キシロースからキシルロースへの異性化に用いられています。また、スクロースからの二水素産生の合成酵素経路で、グルコースからフルクトースへの異性化の触媒としても使用されています。
生物化学的/生理学的作用
D-キシロースイソメラーゼ(XI)と呼ばれる細胞内金属酵素を発現する嫌気性細菌、真菌及び植物はほとんどありません。ほとんどの細菌は、D-キシロースからD-キシルロースへの変換に酵素D-キシロースイソメラーゼを使用します。D-キシロースイソメラーゼ(XI)は、アルド糖のキシロース及びグルコースをそれらのケト類似体であるキシルロース及びフルクトースに変換します。
グルコースイソメラーゼは、高フルクトースコーンシロップ(HFCS)の製造や、ヘミセルロースからのエタノールの製造など、さまざまな工業的用途があります。また、先端の生化学技術や遺伝子工学技術により、グルコースイソメラーゼは構造-機能の関係の研究を促進してくれます。
物性
0.33 gでは、総容量は約1 mLです。
単位の定義
1 unitは、標準的な分析条件下で、初速度1 μmol/分でグルコ-スをフルクト-スへと変換する酵素量です。
法的情報
Novozyme社の製品です。
Sweetzyme is a registered trademark of Novozymes Corp.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G4166-VAR:
G4166-50G:
G4166-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Leonardo de Figueiredo Vilela et al.
Bioresource technology, 128, 792-796 (2012-11-29)
This study presents results regarding the successful cloning of the bacterial xylose isomerase gene (xylA) of Burkholderia cenocepacia and its functional expression in Saccharomyces cerevisiae. The recombinant yeast showed to be competent to efficiently produce ethanol from both glucose and
Kripa Rao et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 146(1-3), 101-117 (2008-04-19)
Of the sugars recovered from lignocellulose, D-glucose can be readily converted into ethanol by baker's or brewer's yeast (Saccharomyces cerevisiae). However, xylose that is obtained by the hydrolysis of the hemicellulosic portion is not fermentable by the same species of
Molecular and industrial aspects of glucose isomerase.
Bhosale SH,et al.
Microbiology and Molecular Biology Reviews, 60(2), 280-300 (1996)
Dominik Oberthuer et al.
PloS one, 7(6), e33545-e33545 (2012-06-08)
In this paper, we demonstrate the feasibility of using in situ Dynamic Light Scattering (DLS) to monitor counter-diffusion crystallization experiments in capillaries. Firstly, we have validated the quality of the DLS signal in thin capillaries, which is comparable to that
Hiroki Kitayama et al.
Biochimica et biophysica acta, 1834(12), 2640-2646 (2013-10-08)
Protein crystals form in supersaturated solutions via a nucleation and growth mechanism. The amyloid fibrils of denatured proteins also form via a nucleation and growth mechanism. This similarity suggests that, although protein crystals and amyloid fibrils are distinct in their