Merck
L4777
Sigma-Aldrich
リパーゼ・アクリル樹脂 from Candida antarctica
greener alternative
≥5,000 U/g, recombinant, expressed in Aspergillus niger
別名:
ノボジム 435
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
リコンビナント
expressed in Aspergillus niger
品質水準
形状
solid
比活性
≥5,000 U/g
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
マトリックス
macroporous acrylic resin
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
InChI Key
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
詳細
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品をバイオディーゼル研究に使用したとき、エネルギー効率を高め、廃棄物を抑制する効果が強化されました。詳細な情報につきましてはメルクの季刊誌バイオファイル(Bio Files)の記事をご覧ください。
リパーゼは、加水分解酵素の一種です。植物性および動物性の微生物は、主にリパーゼを産生します。海洋生物もリパーゼを産生することができます。
遺伝子操作された黒麹菌(Aspergillus niger)の液中発酵で産生され、マクロポーラス樹脂に吸着したリパーゼです。
アプリケーション
リパーゼ固定アクリル樹脂は、下記の用途で使用されています:
  • pLACTと酪酸のエステル化を行う際の触媒として
  • 完全水素添加菜種油(FHCO)および高オレイン酸ヒマワリ油(HOSO)の混合物への酵素的エステル交換のための添加剤として
  • エステル化反応でのオレイン酸の変換の程度にリパーゼ固定アクリル樹脂が及ぼす影響の研究
耐熱性リパーゼの固定化製剤は、エステルおよびアミドの合成に特に有用で、幅広い基質特異性を有しています。
生物化学的/生理学的作用
リパーゼは、界面活性剤、食品、皮革、医薬品および乳製品の産業分野で使用されます。リパーゼには、基質特異性、立体特異性、位置選択性といったいくつかの特性があります。また、加水分解、エステル化、酸分解、アミノ分解といったさまざまな生物変換にも関与します。Candida antarctica リパーゼBは、エステル化、加水分解、アミノ分解およびエステル交換に用いられるため、重要な酵素と考えられています。
その他情報
The material may be reused for identical reactions. It is not recommended for use in different reactions due to the probability of cross-contamination and loss of activity. There is no estimation as to the number of times the product may be used.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
L4777-10G:
L4777-BULK:
L4777-VAR:
L4777-3G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Covalent immobilization of Candida antarctica lipase B on nanopolystyrene and its application to microwave-assisted esterification
Bukhari A, et al.
Chinese Journal of Catalysis, 35(9), 1555-1564 (2014)
Hua Zhao et al.
RSC advances, 8(63), 36025-36033 (2018-10-23)
Enzymatic ring-opening polymerization (ROP) is a benign method for preparing polyesters, such as polylactides and other polylactones. These reactions are typically carried out at relatively high temperatures (60-130 °C), however, there is a deficiency of enzyme-compatible solvents for such thermally-demanding
Marine fungal and bacterial isolates for lipase production: A comparative study
Advances in Food and Nutrition Research, 78, 71-94 (2016)
Bartłomiej Zieniuk et al.
Biotechnology letters, 43(3), 601-612 (2020-10-27)
The aim of the study was to evaluate the possibility of using Y. lipolytica biomass as a whole-cell catalyst in the synthesis of lipophilic antioxidants, with the example of esterification of five phenolic acids with 1-butanol. Freeze-dried Y. lipolytica biomass
Gurpur Rakesh D Prabhu et al.
Nature protocols, 15(3), 925-990 (2020-01-31)
Since the advent of modern science, researchers have had to rely on their technical skills or the support of specialized workshops to construct analytical instruments. The notion of the 'fourth industrial revolution' promotes construction of customized systems by individuals using