Merck
62288
Sigma-Aldrich
リパーゼB, Candida antarctica由来, 組換え体 from Aspergillus oryzae
powder, beige, ~9 U/mg
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
リコンビナント
expressed in Aspergillus oryzae
品質水準
フォーム
powder
比活性
~9 U/mg
分子量
33 kDa
beige
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
InChI Key
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Candida antarcticaリパーゼB(Calb)は構造上いくつかの他のリパーゼに類似しており、柔軟な蓋を持っています。この酵素は317個のアミノ酸で構成されており、33 kDaの分子量を持っています。リパーゼBはアルファ/ベータヒドロラーゼフォールドファミリーのメンバーです。
アプリケーション
Aspergillus oryzae(ニホンコメコウジカビ)由来リパーゼBCandida antarctica、組換え型の用途:
  • D5 - CalB の酵素特性の特性評価の標準物質
  • ラセミ2級アルコールのエステル化によって(R)-エステルを得る反応を開始するのに有効なバイオ触媒
  • 反応押出しに基づくポリブチレンサクシネート(PBS)の「環境に優しい」リサイクルルートの研究
  • エステル化収率と吸収されたCaLB(aCaLB)および共有結合で固定化されたCaLB(cCaLBとの比較
リパーゼは、キラル化合物の分割およびバイオディーゼルのエステル交換による生産に工業的に利用されます。
生物化学的/生理学的作用
Candida antarctica由来のリパーゼBは、オクタン酸より大きい脂肪酸からのエチルD-グルコピラノシドエステルの合成に効果的な触媒であることが示されています。この酵素は、多くの異なったレギオおよびエナンチオ-選択的合成を含む多種多様な有機反応を促進することが見出されています。
リパーゼはトリアシルグリセロールのグリセロールおよび遊離脂肪酸への加水分解を促進します。
Candida antarcticaリパーゼB(CALB)は広い基質特異性、高い活性および高いエナンチオ選択性を持っているためバイオ技術において重要な酵素と考えられます。この酵素はさらに水系および非水系の反応環境で機能することもできます。CALBがエステル交換反応、速度論的分割および重合反応で使われます。
単位の定義
1 unitは、トリブチリン(製品番号91010)を基質として、pH 8.0、50°C、1分間で、1 μmolの酪酸を遊離させる酵素量に相当します。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
62288-50MG-KC-F:
62288-50MG-F:
62288-VAR-F:
62288-BULK-F:
62288-250MG-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Structural behavior of Candida antarctica lipase B in water and supercritical carbon dioxide: A molecular dynamic simulation study
Housaindokht M R, et al.
Journal of Supercritical Fluids, 63, 180-186 (2012)
Sun-Ki Kim et al.
Biotechnology and bioengineering, 112(2), 346-355 (2014-09-04)
Escherichia coli is the best-established microbial host strain for production of proteins and chemicals, but has a weakness for not secreting high amounts of active heterologous proteins to the extracellular culture medium, of which origins belong to whether prokaryotes or
Simple amino acid tags improve both expression and secretion of Candida antarctica lipase B in recombinant Escherichia coli
Kim S K, et al.
Biotechnology and Bioengineering, 112(2), 346-355 (2015)
A novel self-activation mechanism of Candida antarctica lipase B
Luan B and Zhou R
Physical Chemistry Chemical Physics, 19(24), 15709-15714 (2017)
Preparation of passion fruit-typical 2-alkyl ester enantiomers via lipase-catalyzed kinetic resolution
Strohalm H, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 58(10), 6328-6333 (2010)
資料
Efficient epimerization catalyst for enzyme mediated dynamic kinetic resolution (DKR).