特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in acetonitrile: water (1:1) (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- Monitoring Metabolic Parameters in Schizophrenia: A study utilized plasma levels of olanzapine and its metabolite, N-desmethyl-olanzapine, to monitor metabolic parameters in patients with schizophrenia, providing a critical link between antipsychotic drug concentrations and metabolic health. This research supports the use of these biomarkers in clinical settings to optimize therapeutic strategies and manage side effects (Lu et al., 2018).
- Evaluating Clinical Efficacy in Schizophrenia: Another significant study applied plasma levels of olanzapine and N-desmethyl-olanzapine to assess clinical efficacy in schizophrenia patients. By correlating drug levels with therapeutic outcomes, this approach aids in personalized medicine, ensuring patients receive optimal dosages for effective treatment (Lu et al., 2016).
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D-070-1ML:4548173360225
D-070-CC:
試験成績書(COA)