Merck
SML1630
Sigma-Aldrich
Bendazac
≥98% (HPLC)
別名:
Bendazolic acid, [(1-Benzyl-1H-indazol-3-yl)oxy]acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H14N2O3
CAS番号:
分子量:
282.29
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
DMSO: soluble ≥1 mg/mL
methanol: soluble ≥1 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(COC1=NN(CC2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C31)=O
InChI
1S/C16H14N2O3/c19-15(20)11-21-16-13-8-4-5-9-14(13)18(17-16)10-12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10-11H2,(H,19,20)
InChI Key
BYFMCKSPFYVMOU-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... XDH(7498)
生物化学的/生理学的作用
Bendazac (or bendazolic acid) is a non-steroidal anti-inflammatory drug used for joint and muscular pain. Bendazac is an anti-denaturant drug for cataract and other condensation diseases. In addition, Bendazac has been used in studies related to potential treatment and pevention of ischemia and reperfusion syndromes, and was found to inhibit only reversible and irreversible xanthine oxidase.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
SML1630-5G:
SML1630-VAR:
SML1630-BULK:
SML1630-5G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)