Merck
SML1452
Sigma-Aldrich
Ibufenac
≥95% (HPLC)
別名:
4-(2-Methylpropyl)-benzeneacetic acid, 4-Isobutylphenylacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H16O2
CAS番号:
分子量:
192.25
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(CC1=CC=C(CC(C)C)C=C1)=O
InChI
1S/C12H16O2/c1-9(2)7-10-3-5-11(6-4-10)8-12(13)14/h3-6,9H,7-8H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI Key
CYWFCPPBTWOZSF-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
Ibufenac is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) analog of ibuprofen that was withdrawn for hepatotoxicity. It inhibits cyclooxygenases COX-1 and -2 activity with IC50 values of 17.4 and 13.1 μM, respectively and > 40 μM for 5-LOX. It has been used in studies of drug-induced hepatotoxicity.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1452-50MG:
SML1452-VAR:
SML1452-BULK:
SML1452-10MG:
試験成績書(COA)