Merck
SML2351
Sigma-Aldrich
ダビガトランエテキシラート
≥98% (HPLC)
別名:
N-[[2-[[[4-[[[(ヘキシルオキシ-)カルボニル]アミノ]イミノメチル]フェニル]アミノ]メチル]-1-メチル-1H-ベンゾイミダゾール-5-イル]カルボニル]-N-2-ピリジニル-β-アラニンエチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H41N7O5
CAS番号:
分子量:
627.73
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(OCCCCCC)NC(C(C=C1)=CC=C1NCC2=NC3=CC(C(N(CCC(OCC)=O)C4=NC=CC=C4)=O)=CC=C3N2C)=N
InChI
1S/C34H41N7O5/c1-4-6-7-10-21-46-34(44)39-32(35)24-12-15-26(16-13-24)37-23-30-38-27-22-25(14-17-28(27)40(30)3)33(43)41(20-18-31(42)45-5-2)29-11-8-9-19-36-29/h8-9,11-17,19,22,37H,4-7,10,18,20-21,23H2,1-3H3,(H2,35,39,44)
InChI Key
KSGXQBZTULBEEQ-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
ダビガトランエテキシラートは、ダビガトランのプロドラッグであり、非ペプチド性直接トロンビン阻害剤です。ダビガトランは、遊離トロンビンとフィブリンと結合しているトロンビンの両方を直接阻害する働きを持つ抗凝固薬です。ダビガトランには、心臓弁の問題以外に起因する心房細動の患者の脳卒中を防ぐ効果があることが示されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
SML2351-VAR:
SML2351-BULK:
SML2351-10MG:
SML2351-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Wolfgang G Eisert et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 30(10), 1885-1889 (2010-07-31)
Dabigatran is a highly selective, reversible, and potent thrombin inhibitor and is orally available as the prodrug, dabigatran etexilate. It has shown antithrombotic efficacy in animal models of thrombosis, with a rapid onset of action and predictable pharmacodynamic response. Peak