アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D -55 to -65°, c = 0.2 in methanol
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
FC1=C(F)C=C([C@]2([H])C[C@@]2([H])NC3=NC(SCCC)=NC4=C3N=NN4[C@]5([H])C[C@H](OCCO)[C@@H](O)[C@H]5O)C=C1
InChI
1S/C23H28F2N6O4S/c1-2-7-36-23-27-21(26-15-9-12(15)11-3-4-13(24)14(25)8-11)18-22(28-23)31(30-29-18)16-10-17(35-6-5-32)20(34)19(16)33/h3-4,8,12,15-17,19-20,32-34H,2,5-7,9-10H2,1H3,(H,26,27,28)/t12-,15+,16+,17-,19-,20+/m0/s1
InChI Key
OEKWJQXRCDYSHL-FNOIDJSQSA-N
遺伝子情報
human ... P2RY12(64805)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2482-BULK:
SML2482-VAR:
SML2482-50MG:
SML2482-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)