アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: >5 mg/mL (warmed at 60 °C)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)Oc1cc2CN(CCc2s1)C(C(=O)C3CC3)c4ccccc4F
InChI
1S/C20H20FNO3S/c1-12(23)25-18-10-14-11-22(9-8-17(14)26-18)19(20(24)13-6-7-13)15-4-2-3-5-16(15)21/h2-5,10,13,19H,6-9,11H2,1H3
InChI Key
DTGLZDAWLRGWQN-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... P2RY12(64805)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0331-50MG:
SML0331-VAR:
SML0331-10MG:
SML0331-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Surface receptors for extracellular nucleotides are called P2 receptors. Learn more about P2Y G protein-coupled receptors, GPCRs, and ionotropic P2 receptors (P2X ligand-gated ion channels, LGICs).