アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D -10 to -18° (c=1, MeOH)
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
DMSO: >12 mg/mL at warmed to 60 °C
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC([C@@H](NS(CCCC)(=O)=O)CC1=CC=C(C=C1)OCCCCC2CCNCC2)=O.Cl.O
InChI
1S/C22H36N2O5S.ClH.H2O/c1-2-3-16-30(27,28)24-21(22(25)26)17-19-7-9-20(10-8-19)29-15-5-4-6-18-11-13-23-14-12-18;;/h7-10,18,21,23-24H,2-6,11-17H2,1H3,(H,25,26);1H;1H2/t21-;;/m0../s1
InChI Key
HWAAPJPFZPHHBC-FGJQBABTSA-N
遺伝子情報
human ... ITGA2B(3674) , ITGB3(3690)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0246-50MG:
SML0246-10MG:
SML0246-BULK:
SML0246-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)