アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
lyophilized powder
保管条件
desiccated
色
white
溶解性
H2O: ≤100 mg/mL
オーガナイザー
Ferring
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@]1(NC(=O)[C@@]([H])(NC(=O)[C@@H](Cc2ccc(OCC)cc2)NC(=O)CCSSC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC1=O)C(=O)N3CCC[C@H]3C(=O)N[C@@H](CCCN)C(=O)NCC(N)=O)[C@@H](C)CC)[C@@H](C)O
InChI
1S/C43H67N11O12S2/c1-5-23(3)35-41(63)53-36(24(4)55)42(64)50-29(20-32(45)56)38(60)51-30(43(65)54-17-8-10-31(54)40(62)49-27(9-7-16-44)37(59)47-21-33(46)57)22-68-67-18-15-34(58)48-28(39(61)52-35)19-25-11-13-26(14-12-25)66-6-2/h11-14,23-24,27-31,35-36,55H,5-10,15-22,44H2,1-4H3,(H2,45,56)(H2,46,57)(H,47,59)(H,48,58)(H,49,62)(H,50,64)(H,51,60)(H,52,61)(H,53,63)/t23-,24+,27-,28+,29-,30-,31-,35-,36-/m0/s1
InChI Key
VWXRQYYUEIYXCZ-OBIMUBPZSA-N
遺伝子情報
human ... AVPR1A(552) , OXTR(5021)
rat ... Oxtr(25342)
アプリケーション
- オキシトシン受容体阻害剤
- 子宮筋(UT-myo細胞)におけるZ因子測定のためのカルシウム流動アッセイ、および早産を防止用の治療薬
- マウス傍小脳脚核(OxtrPBN)におけるオキシトシン受容体発現神経の活性化阻害
生物化学的/生理学的作用
再構成
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
A3480-BULK:
A3480-VAR:
A3480-10MG:
試験成績書(COA)