認証
USP/NF
meets USP testing specifications
品質水準
アッセイ
98.0-102.0%
フォーム
powder
作用機序
enzyme | inhibits
SMILES記法
COc1ccc2n(c(C)c(CC(O)=O)c2c1)C(=O)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C19H16ClNO4/c1-11-15(10-18(22)23)16-9-14(25-2)7-8-17(16)21(11)19(24)12-3-5-13(20)6-4-12/h3-9H,10H2,1-2H3,(H,22,23)
InChI Key
CGIGDMFJXJATDK-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ALB(213) , ALOX5(240) , ELA2(1991) , GPR44(11251) , IL1A(3552) , PLA2G1B(5319) , PTGDR(5729) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
mouse ... Alox5(11689) , Ptgdr(19214) , Ptger1(19216) , Ptger2(19217) , Ptger3(19218) , Ptger4(19219) , Ptgs1(19224) , Ptgs2(19225)
rat ... Alox5(25290) , Ptgs1(24693) , Ptgs2(29527)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
I8280-BULK:
I8280-25G:
I8280-5G:
I8280-100G:
I8280-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック