溶解性
H2O: 25 mg/mL
SMILES記法
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.COc1ccccc1N2CCN(CC2)CCN(C(=O)C3CCCCC3)c4ccccn4
InChI
1S/C25H34N4O2.C4H4O4/c1-31-23-12-6-5-11-22(23)28-18-15-27(16-19-28)17-20-29(24-13-7-8-14-26-24)25(30)21-9-3-2-4-10-21;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8,11-14,21H,2-4,9-10,15-20H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI Key
XIGAHNVCEFUYOV-BTJKTKAUSA-N
遺伝子情報
human ... HTR1A(3350)
アプリケーション
- ホンソメワケベラの行動がセロトニン活性により調節されるかを研究するために。
- Wistar系雄ラットでオキシトシン放出を誘発し社会的行動を増大させるために使用される3,4-メチレンジオキシメタンフェタミン(MDMA)の活性を遮断するために。
- ホヤPhallusia mammillataの幼生の変態におけるセロトニンの役割を研究するために。
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
W108-5MG:
W108-VAR:
W108-25MG:
W108-BULK:
W108-IP:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Foodstuffs often provide a challenge for the water determination by Karl-Fischer. Instant Coffee is such a sample matrix and its water content has influence on quality and shelf life.