アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to off-white
溶解性
H2O: ≥10 mg/mL
オーガナイザー
Wyeth
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.Cl.COc1ccccc1N2CCN(CC2)CC(C(=O)NC(C)(C)C)c3ccccc3
InChI
1S/C24H33N3O2.2ClH/c1-24(2,3)25-23(28)20(19-10-6-5-7-11-19)18-26-14-16-27(17-15-26)21-12-8-9-13-22(21)29-4;;/h5-13,20H,14-18H2,1-4H3,(H,25,28);2*1H
InChI Key
VJGZNBYDSDEOED-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
W1895-BULK:
W1895-25MG:
W1895-5MG:
W1895-VAR:
試験成績書(COA)
資料
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.
お客様の研究ニーズを満たす、セロトニン受容体に関連した多数の製品をご用意しています。