Merck
O4375
Sigma-Aldrich
オキシトシン
lyophilized powder, ~15 IU/mg solid (Prepared from synthetic oxytocin)
別名:
α-ヒポファミン, 子宮収縮ホルモン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C43H66N12O12S2
CAS番号:
分子量:
1007.19
Beilstein:
3586108
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
由来生物:
synthetic
フォーム:
lyophilized powder
由来生物
synthetic
品質水準
無菌性
non-sterile
フォーム
lyophilized powder
比活性
~15 IU/mg solid (Prepared from synthetic oxytocin)
溶解性
water: 10 mg/mL, clear, colorless
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]N[C@H]1CSSC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc2ccc(O)cc2)NC1=O)[C@@H](C)CC)C(=O)N3CCC[C@H]3C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)NCC(N)=O
InChI
1S/C43H66N12O12S2/c1-5-22(4)35-42(66)49-26(12-13-32(45)57)38(62)51-29(17-33(46)58)39(63)53-30(20-69-68-19-25(44)36(60)50-28(40(64)54-35)16-23-8-10-24(56)11-9-23)43(67)55-14-6-7-31(55)41(65)52-27(15-21(2)3)37(61)48-18-34(47)59/h8-11,21-22,25-31,35,56H,5-7,12-20,44H2,1-4H3,(H2,45,57)(H2,46,58)(H2,47,59)(H,48,61)(H,49,66)(H,50,60)(H,51,62)(H,52,65)(H,53,63)(H,54,64)/t22-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,35-/m0/s1
InChI Key
XNOPRXBHLZRZKH-DSZYJQQASA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
Cys-Tyr-Ile-Gln-Asn-Cys-Pro-Leu-Gly-NH2 [Disulfide Bridge: 1-6]
詳細
オキシトシン(OXT)は、ヒトクロモソーム20p13に位置する遺伝子によってコードされる強力なナトリウム利尿性ホルモンです。その非活性前駆体であるプレプロ-OXTから、キャリアタンパク質であるニューロフィジンIと共に合成されます。OXT遺伝子は、3つのエクソンおよび2つのイントロンで構成され、最初のエクソンはホルモンOXTをコードし、一方、他のエクソンはニューロフィジンIをコードします。
アプリケーション
オキシトシンは、免疫細胞化学に使用されおり、また、授乳期における子のサポートのための、プラスミノーゲン(Plg)欠損マウスの能力低下におけるメカニズムの解明に使用されます。
生物化学的/生理学的作用
オキシトシン(OXT)およびアルギニンバソプレシンホルモンは、水分排泄、出産、および授乳の調節において重要な役割を担っています。OXTは、ハイドロミネラルの恒常性や、血管および心筋の弛緩における関与が示唆されています。オキシトシンは、うつ、精神分裂症、不安障害や自閉症などの精神疾患の治療薬として機能します。OXTは、自閉症の重症度を測るマーカーとして利用できます。OXTは、食欲抑制作用のある神経ペプチドであり、社会認知や強迫性の挙動に関係しています。プラダーウィリー症候群(PWS)の子どもは、関連および影響のない兄弟と比べて、血漿中オキシトシンのレベルが高くなります。OXTホルモンの欠損は、注意欠陥多動障害(ADHD)の病因に関与しています。
子宮収縮と催乳を刺激します。Na+排出を増加させます。子宮筋のGTPア-ゼとホスホリパ-ゼCを刺激します。
物理的形状
凍結乾燥品 (3%オキシトシン, マンニト-ル, バッファ-塩含有)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
O4375-5000IU:
O4375-250IU:
O4375-VAR:
O4375-1000IU:
O4375-500IU:
O4375-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mia E Persson et al.
Hormones and behavior, 95, 85-93 (2017-08-03)
The oxytocin system may play an important role in dog domestication from the wolf. Dogs have evolved unique human analogue social skills enabling them to communicate and cooperate efficiently with people. Genomic differences in the region surrounding the oxytocin receptor
Margaret M Njoroge et al.
The American journal of tropical medicine and hygiene (2020-12-31)
Intranasal instillation of SE36, a malaria vaccine candidate antigen, in lactating BALB/c female mice resulted in the appearance of the antigen in breast milk as demonstrated by sandwich ELISA and Western blot. Pups born of immunologically naive mice and breastfed
Lack of plasminogen leads to milk stasis and premature mammary gland involution during lactation
Green KA
Developmental Biology, 299(1), 164-175 (2006)
Nitrergic modulation of vasopressin, oxytocin and atrial natriuretic peptide secretion in response to sodium intake and hypertonic blood volume expansion.
Ventura RR
Brazilian journal of medical and biological research, 35(9), 1101-1109 (2002)
The human gene for oxytocin-neurophysin I (OXT) is physically mapped to chromosome 20p13 by in situ hybridization.
Rao VV
Cytogenetics and Cell Genetics, 61(4), 271-273 (1992)