Merck
B0252
Sigma-Aldrich
ホウ酸
ReagentPlus®, ≥99.5%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3BO3
CAS番号:
分子量:
61.83
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
eCl@ss:
38120104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
認証
suitable for SM 4500 - NH3
suitable for SM 5210
品質水準
蒸気圧
2.6 mmHg ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99.5%
形状
powder
mp
160 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: 40 mg/mL, clear, colorless
密度
1.440 g/cm3
SMILES記法
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChI Key
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Boric acidは、弱一塩基性ルイス酸(電子対受容体)であり、ガラス製造、難燃剤、潤滑剤、バッファー、中性子吸収剤、および医薬製剤の補助剤/賦形剤の分野で使用されています。
アプリケーション
ホウ酸は以下として使用できます:
  • バルク開環重合によりポリ(δ-バレロラクトン)を合成するための触媒。
  • 有機金属骨格を合成するための配位子。
  • ホウ酸バッファーを調製するための試薬。
  • エレクトロスピニングされたデキストランナノファイバーの架橋剤。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B0252-VAR:
B0252-1KG:4548173347998
B0252-VAR-D:
B0252H:
B0252-2.5KG:4548173348001
B0252-10KG:4548173347981
B0252-H:
B0252-5KG:4548173348025
B0252-BULK:
2530141:
B0252-500G:4548173348018
B0252-100G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
ホウ酸 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1076341
ホウ酸
ホウ酸 BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (T)
Sigma-Aldrich
15663
ホウ酸
ホウ酸 puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, 99.5-100.5%, powder
Sigma-Aldrich
11607
ホウ酸
Jihwan Lee et al.
Science advances, 6(43) (2020-10-25)
Unraveling the genetic and epigenetic determinants of phenotypes is critical for understanding and re-engineering biology and would benefit from improved methods to separate cells based on phenotypes. Here, we report SPOTlight, a versatile high-throughput technique to isolate individual yeast or
Hye Ryeo Lee et al.
Journal of chromatography. A, 1346, 117-122 (2014-05-09)
In liquid phase microextraction, high enrichment factors can be obtained using an acceptor phase of small volume. By hanging an acceptor drop at the separation capillary tip, single drop microextraction (SDME) can be in-line coupled with capillary electrophoresis (CE). The
Debin Wang et al.
ACS nano, 8(8), 7896-7904 (2014-07-16)
Building plasmonic nanostructures using biomolecules as scaffolds has shown great potential for attaining tunable light absorption and emission via precise spatial organization of optical species and antennae. Here we report bottom-up assembly of hierarchical plasmonic nanostructures using DNA origami templates
Albert Serrà et al.
ACS nano, 8(5), 4630-4639 (2014-05-03)
Electrodeposition from microemulsions using ionic liquids is revealed as a green method for synthesizing magnetic alloyed nanoparticles, avoiding the use of aggressive reducing agents. Microemulsions containing droplets of aqueous solution (electrolytic solution containing Pt(IV) and Co(II) ions) in an ionic
Sheng Tang et al.
Journal of chromatography. A, 1373, 31-39 (2014-12-02)
Layered double oxide hollow spheres (LDO-HSs) were synthesized and employed as a dissolvable sorbent in dispersive solid-phase extraction (DSPE) to extract eleven United States Environmental Protection Agency's priority phenols from aqueous samples. With their higher specific surface area, LDO-HSs showed
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.