Merck
31146
Sigma-Aldrich
ホウ酸
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., buffer substance, ≥99.8%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3BO3
CAS番号:
分子量:
61.83
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
eCl@ss:
38120104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
認証
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸気圧
2.6 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.8%
形状
powder or crystals
不純物
≤0.005% insoluble in methanol
≤0.05% with methanol-HCl non-volat. matter
pH
3.6-4.0 (20 °C, 4%)
mp
160 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: soluble
密度
1.440 g/cm3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤3 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChI Key
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ホウ酸は有機合成におけるルイス酸触媒として使用され、脱水、加水分解、脱炭酸、縮合反応などのさまざまな有機反応を促進します。さまざまなホウ酸アニオンおよび塩を生成し、アルコールと反応してホウ酸エステルを生成します。緩衝剤やpH調整剤としても使用されます。
ホウ酸は極めて弱い酸であり、pHは3.6~4.0です。ホウ酸を定量する電量滴定法が報告されています。
アプリケーション
ホウ酸は、炭素が豊富なメタンと窒素が豊富なアンモニアを使用して大気圧化学蒸着(APCVD)法によってホウ素炭素酸窒化物薄膜を合成するための前駆体として使用できます。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
31146-BULK:
31146-BULK-H:
31146-2.5KG:
31146-6X500G:
31146-VAR:
31146-6X1KG:
31146-1KG:
31146-6X2.5KG:
31146-25KG-H:
31146-500G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Catanzaro EJ, et al.
Boric Acid: Isotopic and Assay Standard Reference Materials, 1-1 (1970)
L Charlet Bhami et al.
Journal of vector borne diseases, 52(2), 147-152 (2015-06-30)
The use of low concentrations of boric acid as a potential and effective control agent for the eggs and immature stages of Aedes aegypti L. and Aedes albopictus Skuse (Diptera: Culicidae) is found to be safe and effective as compared
One-pot synthesis of 3, 4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones using boric acid as catalyst.
Tu S, et al.
Tetrahedron Letters, 44(32), 6153-6155 (2003)
L Romano et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 55(1), 110-114 (2004-12-03)
There is very little information, to date, on the antifungal activity of bergamot oil. In this study, we investigated the in vitro activity of three bergamot oils (natural essence, furocoumarin-free extract and distilled extract) against clinically relevant Candida species. We
Hye Ryeo Lee et al.
Journal of chromatography. A, 1346, 117-122 (2014-05-09)
In liquid phase microextraction, high enrichment factors can be obtained using an acceptor phase of small volume. By hanging an acceptor drop at the separation capillary tip, single drop microextraction (SDME) can be in-line coupled with capillary electrophoresis (CE). The