アッセイ
≥98% (HPLC)
≥98% (TLC)
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
clear colorless
溶解性
DMSO: soluble
ethanol: soluble
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
InChI
1S/C21H34O4/c1-2-3-6-9-17(22)12-13-19-18(16-14-20(19)25-15-16)10-7-4-5-8-11-21(23)24/h4,7,12-13,16-20,22H,2-3,5-6,8-11,14-15H2,1H3,(H,23,24)/b7-4-,13-12+/t16-,17+,18?,19+,20+/m1/s1
InChI Key
LQANGKSBLPMBTJ-WTPHSRJXSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Stable thromboxane A2 mimetic and a vasoconstrictor.
包装
警告
物理的形状
再構成
その他情報
Kaye, D., et al. 1997. Eur. J. Pharmacol. 340, 187.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
8.6 °F - Information refers to the main ingredient.
引火点(℃)
-13 °C - Information refers to the main ingredient.
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
538944-1MG:
538944-MG:
試験成績書(COA)