Merck
すべての画像(7)
主要文書
安全性情報
HPA001906
Sigma-Aldrich
Anti-ATRX Antibody
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, rabbit polyclonal
別名:
ATP-dependent Helicase ATRX antibody, ATRX抗体 - ウサギで産生される抗ATRX抗体, Atrx抗体, X-linked helicase II antibody, Znf-HX antibody, JMS, RAD54, XH2, XNP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.41
product name
抗ATRX ウサギ宿主抗体, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形状
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
強化検証
orthogonal RNAseq
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
research pathology
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ATRX(546)
免疫原
X連鎖αサラセミア/精神遅滞症候群に対応する組換えタンパク質。
配列
AAWAEYEAEKKGLTMRFNIPTGTNLPPVSFNSQTPYIPFNLGALSAMSNQQLEDLINQGREKVVEATNSVTAVRIQPLEDIISAVWKENMNLSEAQVQALALSRQASQELDVKRREAIYNDVLTKQQMLISCVQRILMNRR
アプリケーション
Atlas Antibodiesが提供するすべてのPrestige抗体は、Human Protein Atlas (HPA)プロジェクトにより開発および検証されているので、本業界で最も広範な特性評価により支援されています。
Human Protein Atlasプロジェクトは、次の3つのAtlasに細分することができます。組織Atlas、がんAtlas、およびヒト細胞Atlas。TissueおよびCancer Atlas(組織とがんAtlas)プロジェクトをサポートするために生成された抗体は、何百もの正常組織と疾患組織に対して免疫組織化学的検査が行われています。また、Human Cell Atlas(ヒト細胞Atlas)プロジェクトの最近の取り組みを通じ、多くは、組織レベルだけでなく現在では細胞内レベルでもヒトプロテオームをマッピングする免疫蛍光により特徴が明らかにされています。これらの画像とこの膨大なデータセットのコレクションは、Image Galleryリンクをクリックすることにより、Human Protein Atlas(HPA)サイトでご覧になれます。Prestige抗体® プロトコルおよびその他の有用な情報も提供しています。ウサギで産生された抗ATRX抗体は免疫組織染色に使用されています。
特徴および利点
プレステージ抗体® は、高度に特徴づけられ、広く検証された抗体であり、各標的の利用可能なすべての特性データにはさらなる利点があります。各標的は、このページの上部にある製品名のすぐ下にリンクされたHuman Protein Atlasポータルを介してご利用できます。プレステージ抗体® の特異性と他のタンパク質に対する低い交差反応性は、抗原領域の徹底的な選択、アフィニティー精製、および厳格な選択によるものです。プレステージ抗原コントロールは、対応するあらゆるプレステージ抗体に対して利用可能で、リンケージセクションで見つかります。
プレステージ抗体については、すべて以下の方法で試験を行います:
  • 44の正常ヒト組織および20の最も一般的な癌タイプの組織からなるIHC組織アレイ。
  • 364のヒト組換えタンパク質断片からなるタンパク質アレイ。
関連事項
対応する抗原APREST74299
物理的形状
PBS溶液 (pH 7.2, 40%グリセロ-ルおよび0.02%アジ化ナトリウム含有)。
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
本製品に付随する当社のカタログまたは他の会社の文書に特に明記されていない限り、当社の製品は研究目的にのみ使用され、以下に示す他の目的で使用してはならず、また、これらに限定されません。未承認の商業使用、in vitro診断用途、ex vivoまたはin vivo治療用途、またはヒトもしくは動物へのあらゆる種類の消費または適用。
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA001906-25UL:
HPA001906-100UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yavuz Oktay et al.
Scientific reports, 6, 27569-27569 (2016-06-11)
The single nucleotide polymorphism rs55705857, located in a non-coding but evolutionarily conserved region at 8q24.21, is strongly associated with IDH-mutant glioma development and was suggested to be a causal variant. However, the molecular mechanism underlying this association has remained unknown.
Gerald F Reis et al.
Journal of neuropathology and experimental neurology, 74(5), 442-452 (2015-04-09)
Lower-grade (World Health Organization Grades II and III) gliomas vary widely in clinical behavior and are classified as astrocytic, oligodendroglial, or mixed. Anaplasia depends greatly on mitotic activity, with CDKN2A loss considered as the most common mechanism for cell cycle
Katharina I Deeg et al.
Frontiers in oncology, 6, 186-186 (2016-09-08)
Telomere maintenance is a hallmark of cancer as it provides cancer cells with cellular immortality. A significant fraction of tumors uses the alternative lengthening of telomeres (ALT) pathway to elongate their telomeres and to gain an unlimited proliferation potential. Since
J Gregory Cairncross et al.
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 32(8), 783-790 (2014-02-12)
Patients with 1p/19q codeleted anaplastic oligodendroglial tumors who participated in RTOG (Radiation Therapy Oncology Group) 9402 lived much longer after chemoradiotherapy (CRT) than radiation therapy (RT) alone. However, some patients with noncodeleted tumors also benefited from CRT; survival curves separated
Seong-Ik Kim et al.
Journal of pathology and translational medicine, 52(1), 28-36 (2017-09-30)
Mixed gliomas, such as oligoastrocytomas (OA), anaplastic oligoastrocytomas, and glioblastomas (GBMs) with an oligodendroglial component (GBMO) are defined as tumors composed of a mixture of two distinct neoplastic cell types, astrocytic and oligodendroglial. Recently, mutations ATRX and TP53, and codeletion
資料
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
抗体は特定の抗原と結合し、ユニークな抗原-抗体複合体を形成します。この結合の性質や、強固かつ特異的なこの結合を分子的標識として研究に使用する方法について説明します。
動物が本来持っている免疫能力を利用して、特定の分子に結合する抗体を産生することができます。
すべて表示