クローン
UJ127.11, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 220-240 kDa
化学種の反応性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~2 mg/mL
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using cell extracts of G361 cells (human melanoma)
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... L1CAM(3897)
詳細
免疫原
アプリケーション
- 免疫組織化学
- 免疫沈降
- 免疫ブロッティング
- 免疫細胞化学
- フローサイトメトリー
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Jan Code
L4543-25UL:
L4543-200UL:
L4543-BULK:
L4543-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)