安全性情報
MAB5272
Sigma-Aldrich
抗神経細胞接着分子L1抗体 クローン324
clone 324, Chemicon®, from rat
別名:
CD171, N-CAM L1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
324, monoclonal
application:
ICC
IHC
WB
化学種の反応性:
mouse, rat
テクニック:
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
66
由来生物
rat
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
324, monoclonal
化学種の反応性
mouse, rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
接着分子は、その糖タンパク質の構造的および機能的多様性にもかかわらず、共通の炭水化物ドメインを共有するファミリーが存在します。例えば、以下のCa2+非依存性神経接着分子があります:N-CAM、ミエリン関連糖タンパク質(MAG)、L1。L1は、ニューロン間接着、軸索の束形成、軸索の伸長、小脳顆粒細胞の遊走、シュワン細胞上の軸索伸長、腸腺窩の上皮細胞間の相互作用に関与しています。
特異性
ラット-ラットハイブリッド細胞由来の神経細胞接着分子L1に対するモノクローナル抗体。
免疫原
ラットに、8~10日齢のC57BL/6Jマウスの小脳由来の糖タンパク質画分を接種しました。
アプリケーション
この抗神経細胞接着分子L1抗体 クローン324は、神経細胞接着分子L1の検出のためのIC、IH、WBでの使用が検証されています。
ウェスタンブロッティング:
20 μg/mLを使用。
免疫細胞染色:
5~10 μg/mLを使用。 細胞を中対数増殖期にメタノールで-20℃・10分間固定します。
免疫組織染色:クローン324は固定に感受性があります。新鮮凍結、アセトンまたは-20℃メタノール固定組織の使用が推奨されます。従来の4% PFAは通常、十分に機能しません。その他の固定液は試験していません。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
ターゲットの説明
120~140 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
ラットモノクローナル抗体、0.25 M塩化ナトリウムと0.1%アジ化ナトリウムを含有する0.02 Mリン酸バッファー(pH 7.6)に溶解。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
MAB5272:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Neuron glia-related cell adhesion molecule (NrCAM) promotes topographic retinocollicular mapping.
Dai, J; Buhusi, M; Demyanenko, GP; Brennaman, LH; Hruska, M; Dalva, MB; Maness, PF
Testing null
ADAM17 is critical for multipolar exit and radial migration of neuronal intermediate progenitor cells in mice cerebral cortex.
Li, Q; Zhang, Z; Li, Z; Zhou, M; Liu, B; Pan, L; Ma, Z; Zheng, Y
Testing null
Evidence that descending cortical axons are essential for thalamocortical axons to cross the pallial-subpallial boundary in the embryonic forebrain.
Chen, Y; Magnani, D; Theil, T; Pratt, T; Price, DJ
Testing null
Yuhki Saito et al.
eLife, 5 (2016-05-26)
The neuron specific RNA-binding proteins NOVA1 and NOVA2 are highly homologous alternative splicing regulators. NOVA proteins regulate at least 700 alternative splicing events in vivo, yet relatively little is known about the biologic consequences of NOVA action and in particular
Thomas V Wuttke et al.
Nature neuroscience, 21(4), 517-529 (2018-03-07)
Repair of complex CNS circuitry requires newly incorporated neurons to become appropriately, functionally integrated. One approach is to direct differentiation of endogenous progenitors in situ, or ex vivo followed by transplantation. Prior studies find that newly incorporated neurons can establish