詳細
5-bromo-4-chloro-3-indolyl-phosphate, 4-toluidine salt
品質水準
アッセイ
99% (HPLC)
フォーム
powder
分子量
Mr 326.44 (BCIP)
Mr 433.6 (BCIP toluidine salt)
包装
pkg of 1 g (11585002001)
pkg of 250 mg (10760994001)
メーカー/製品名
Roche
溶解性
DMF: soluble
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1ccc(N)cc1.OP(O)(=O)Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23
InChI
1S/C8H6BrClNO4P.C7H9N/c9-4-1-2-5-7(8(4)10)6(3-11-5)15-16(12,13)14;1-6-2-4-7(8)5-3-6/h1-3,11H,(H2,12,13,14);2-5H,8H2,1H3
InChI Key
QEIFSLUFHRCVQL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
BCIPは、アルカリホスファターゼの基質として働きます。反応生成物は青色を呈し、水に溶けません。その青色は目視で検出できます。
アプリケーション
アルカリホスファタ-ゼ標識分子の発色検出用として、リン酸 5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリル(BCIP)とニトロブル-テトラゾリウム(NBT)の2種類をご用意しています。BCIP/NBT基質は用途が広く、ノ-ザンブロッティング, サザンブロッティング, ウエスタンブロッティングやin situハイブリダイゼ-ション, 免疫組織化学的検査など様々な目的に使用することができます。
BCIPには2種類の塩があり、二ナトリウム塩は水に、p-トルイジン塩はジメチルホルムアミドに溶解します。これらの塩は、NBTと反応バッファ-と組み合わせてアルカリホスファタ-ゼ検出用基質溶液を作成するための、ストック溶液の調製に用いられます。本基質をアルカリホスファタ-ゼとインキュベ-ションすると、容易に目視できる紫色の不溶性のNBTジホルマザンが生成されます。さらに使いやすいように、溶解しやすいタブレットやそのままお使いいただける溶液等のBCIP/NBT混合物もご用意しています。
BCIPには2種類の塩があり、二ナトリウム塩は水に、p-トルイジン塩はジメチルホルムアミドに溶解します。これらの塩は、NBTと反応バッファ-と組み合わせてアルカリホスファタ-ゼ検出用基質溶液を作成するための、ストック溶液の調製に用いられます。本基質をアルカリホスファタ-ゼとインキュベ-ションすると、容易に目視できる紫色の不溶性のNBTジホルマザンが生成されます。さらに使いやすいように、溶解しやすいタブレットやそのままお使いいただける溶液等のBCIP/NBT混合物もご用意しています。
品質
性能試験:APとインキュベーション
基質
アルカリホスファタ-ゼ検出用の組織化学的基質です。
アナリシスノート
吸収:可視光の吸収極大は測定されていません。
その他情報
ライフサイエンス研究専用です。診断にはご使用になれません。
法的情報
BCIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
136.4 °F
引火点(℃)
58 °C
この製品を見ている人はこちらもチェック
Developmental biology, 304(2), 567-578 (2007-02-10)
Trophoblast giant cells (TGCs) are the first terminally differentiated subtype to form in the trophoblast cell lineage in rodents. In addition to mediating implantation, they are the main endocrine cells of the placenta, producing several hormones which regulate the maternal