Merck
11681451001
Roche
NBT/BCIP Stock Solution
別名:
5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリルホスフェート, BCIP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
フォーム
solution
品質水準
分子量
817.7
包装
pkg of 8 mL
メーカー/製品名
Roche
保管温度
2-8°C
詳細
反応生成物は青色を呈し、水にほとんど溶けません。青色は視覚的に見ることができます。
配合:NBT:C40H30Cl2N10O6,、BCIP:C8H6NO4BrClP x C7H9N
評価:視覚的に
アプリケーション
  • 本溶液は、以下を含むブロッティングプロトコルでのアルカリホスファターゼ(AP)の高感度検出に使用されます。サザンブロット
  • ノーザンブロット
  • ウエスタンブロット
  • コロニーおよびプラークリフト
  • In situ ハイブリダイゼーション
  • および免疫組織化学と免疫細胞化学でのアプリケーション用。
注:NBT/BCIPは、ニトロセルロースとナイロンメンブレンの両方に使用できます。
物理的形状
18.75 mg/mLのニトロブルーテトラゾリウムクロライドおよび9.4 mg/mLの5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリルリン酸塩、トルイジン塩の67%(DMSO)(v/v)溶液。
注:溶液の色は、帯黄色から淡褐色まで溶液により異なります。
調製ノート
ワーキング溶液:染色溶液の調製
この溶液は、新鮮な状態を確保するため必ず使用直前に調製します。
  • DIGシステムを除くすべてのアプリケーションの場合:200 μLの保存溶液を、0.1 MトリスHCl、pH 9.5(20℃)、0.1 M NaCl、0.05 M MgCl2溶液10 mLに加えてください。
  • DIGシステムアプリケーションの場合:200 μLの保存溶液を、0.1 MトリスHCl、pH 9.5(20℃)、0.1 M NaCl溶液10 mLに加えてください。
注:MgCl2は、検出操作後のメンブレン上のまだらなバックグラウンドの原因となる可能性があるのでDIG検出緩衝液に含めないでください。水に不溶です。
その他情報
ライフサイエンス研究専用です。診断的処置に使用しないでください。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jaroslav Fabik et al.
Biology open, 9(6) (2020-07-04)
Cranial neural crest cells (cNCCs) originate in the anterior neural tube and populate pharyngeal arches in which they contribute to formation of bone and cartilage. This cell population also provides molecular signals for the development of tissues of non-neural crest
João L Q Durigan et al.
Muscle & nerve, 49(1), 120-128 (2013-04-30)
Neuromuscular electrical stimulation (NMES) is used to improve quadriceps mass after anterior cruciate ligament (ACL) injury. We studied the effect of NMES on mRNA levels of atrophy genes in the quadriceps muscle of rats after ACL transection. mRNA levels of
Garth R Ilsley et al.
Scientific reports, 10(1), 4961-4961 (2020-03-20)
Single-cell RNA-seq has been established as a reliable and accessible technique enabling new types of analyses, such as identifying cell types and studying spatial and temporal gene expression variation and change at single-cell resolution. Recently, single-cell RNA-seq has been applied
David Lagman et al.
PloS one, 10(3), e0121330-e0121330 (2015-03-26)
Gene duplications provide raw materials that can be selected for functional adaptations by evolutionary mechanisms. We describe here the results of 350 million years of evolution of three functionally related gene families: the alpha, beta and gamma subunits of transducins
Masoud Nasri et al.
Haematologica, 105(3), 598-609 (2019-06-30)
A Autosomal-dominant ELANE mutations are the most common cause of severe congenital neutropenia. Although the majority of congenital neutropenia patients respond to daily granulocyte colony stimulating factor, approximately 15 % do not respond to this cytokine at doses up to
プロトコル
NBT/BCIP Stock Solution Protocol & Troubleshooting
NBT/BCIP溶液は、サザンブロット、ノーザンブロット、ウェスタンブロットのようなブロッティングプロトコルでアルカリフォスファターゼ(AP)を検出するために最適です。NBT/BCIPは、ニトロセルロースとナイロンメンブレンの両方で利用できます。