おすすめの製品
使用法
sufficient for 40 blots (10 cm x 10 cm each)
品質水準
包装
kit of 1 (5 components)
メーカー/製品名
Roche
環境により配慮した代替製品の特徴
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
Northern blotting: suitable
Southern blotting: suitable
hybridization: suitable
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Aligned
保管温度
−20°C
詳細
アプリケーション
- サザンブロット
- ノーザンブロット
- その他の核酸ブロット
- in situハイブリダイゼーション
- サザンブロット
- ノーザンブロット
- その他の核酸ブロット
- in situハイブリダイゼーション
特徴および利点
包装
原理
調製ノート
コンジュゲートの作業濃度は用途や基質により異なります。
保存条件(標準溶液):
- 抗ジゴキシゲニン-APコンジュゲート(バイアル3):2~8℃で12ヵ月間安定
- NBT/BCIP(バイアル4):2~8℃で安定
注:ドライアイス上でキットを輸送する間に沈殿を生じる場合がありますが、これは37℃ - に加温すると短時間で可溶化します。ブロッキング剤(バイアル5)は36ヵ月間安定、乾燥状態で4~8℃に保存可能です。
- オートクレーブしたストック溶液は、開封前は15~25℃、開封後は4~8℃で数日~1週間保存可能です。あるいは分注して−15~−25℃で6ヵ月間まで保存可能です。
キットの構成要素のみ
- DIG-labeled Control DNA 5 µg/ml
- DNA Dilution Buffer, [50 μg/ml] fish sperm DNA
- Anti-Digoxigenin-AP Conjugate antibody 750 U/ml
- NBT/BCIP, 50x stock solution 50x concentrated
- Blocking Reagent
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flashNot applicable
引火点(℃)
does not flashNot applicable
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.
DNAおよびRNA DIGプローブ用のジゴキシゲニン(DIG)による標識方法とキット、ランダムプライミングによるDNA標識、ニックトランスレーションによる標識、5'および3'オリゴヌクレオチド末端標識。