Merck
03353583910
Roche
DIG Oligonucleotide Tailing Kit, 2nd generation
greener alternative
sufficient for 25 reactions (100 pmol oligonucleotide per assay; 1 ug of a 30-mer oligonucleotide)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105500
NACRES:
NA.55
使用法
sufficient for 25 reactions (100 pmol oligonucleotide per assay; 1 ug of a 30-mer oligonucleotide)
品質水準
メーカー/製品名
Roche
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
環境により配慮した代替製品の特徴
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環境により配慮した代替製品カテゴリ
詳細
DIG Oligonucleotide Tailing Kit, 2nd generationには、酵素末端トランスフェラーゼが使用されています。オリゴヌクレオチドの3′-OH端へのジゴキシゲニン(DIG)-11-デオキシウリジン三リン酸(dUTP)およびデオキシアデノシン三リン酸(dATP)の付加を触媒します。
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品はさらに安全な化学品として設計されます。  DIGシステムは、放射活性を用いて核酸の標識と検出を行う方法に代わる、感度が高くコスト効率に優れた代替方法として確立されました。DIGシステムの汎用性を証明する文書は多数発表されており、放射性標識は、ハイブリダイゼーションにおけるDNA標識の唯一の選択肢ではなくなりました。
アプリケーション
DIG Oligonucleotide Tailing Kit, 2nd generationは、次の場合にオリゴヌクレオチドプローブを標識するために使用されています。
  • ノーザンブロットアッセイ
  • in situハイブリダイゼーション(ISH)
  • 蛍光in situハイブリダイゼーション(FISH)
一般的なハイブリダイゼーション技術の用途に加えて、DIG標識オリゴヌクレオチドは配列特異的DNA結合タンパク質、例えば転写因子の発現ライブラリーのスクリーニングに特に有用です。
特徴および利点
DIG-11-dUTPおよび組換えターミナルトランスフェラーゼによる3′末端でのオリゴヌクレオチドのテーリング。オリゴヌクレオチドは、平均テール長50ヌクレオチド(テール長の範囲:10~100)でDIG-dUTPおよびdATPによりテーリングされます。
  • いくつかのDIGヌクレオチドが組み込まれているため、非常に高感度のハイブリダイゼーションプローブです。
  • オリゴヌクレオチドのサイズが小さいため、速やかなハイブリダイゼーション動態を示します
  • 一本鎖プローブであり、ハイブリダイゼーション中の再会合がありません
  • 実験に応じてシーケンスを設計できます
  • In situハイブリダイゼーションに特に適しています。オリゴヌクレオチドはサイズが小さいため、固定組織および細胞に容易に拡散します
包装
1キットには11種類のコンポーネントが含まれます。
原理
DIG-dUTPおよびdATPは、テールへの最大量のDIG取り込みおよびDIGとdATPの最適な間隔が得られる濃度で組み合わされており、ハイブリダイゼーション実験で最高の感度を達成します。DIG-dUTPおよびdATPは、テールの長さ、ハプテンの間隔、および非標識ヌクレオチドの使用の柔軟性を高めるため、個別の溶液で提供されます。
調製ノート
作業濃度:オリゴヌクレオチド
1つの標準物質標識反応で、最高100 pmolのオリゴヌクレオチド(1 μgの30-merオリゴヌクレオチド)を適用できます。
保管および安定性
-15~-25°Cで保存してください。(未開封のキット)
その他情報
ライフサイエンス研究専用。診断目的での使用はできません。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Reaction Buffer 5x concentrated
  • CoCl<SUB>2</SUB> Solution 25 mM
  • DIG-dUTP Solution 1 mM
  • dATP Solution 10 mM
  • Recombinant Terminal Transferase 400 U/μl
  • Control Oligonucleotide, unlabeled 20 pmol/μl
  • Oligonucleotide, DIG-dUTP/dATP tailed 2.5 pmol/μl
  • Control DNA 0.25 mg/ml
  • Glycogen Solution 20 mg/ml
  • DNA Dilution Buffer, 50 μg/ml fish sperm DNA
  • Poly(A) Solution 10 mg/ml
すべて表示 (11)
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B Inhalation - Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
文書ライブラリにアクセスする
L1CAM in the early enteric and urogenital system
<BIG>Pechriggl E, et al.</BIG>
The Journal of Histochemistry and Cytochemistry, 65, 21-32 (2017)
Xian Wu Cheng et al.
The American journal of pathology, 173(2), 358-369 (2008-06-28)
The elastolytic activity of cathepsins in the myocardium is implicated in hypertensive heart failure (HF). Given that reactive oxygen species are also implicated in protease activation associated with cardiac remodeling, we examined the role of the reactive oxygen species-induced cathepsin
Geeta Palsule et al.
Nucleic acids research, 47(16), 8746-8754 (2019-07-10)
RNase P RNA (RPR), the catalytic subunit of the essential RNase P ribonucleoprotein, removes the 5' leader from precursor tRNAs. The ancestral eukaryotic RPR is a Pol III transcript generated with mature termini. In the branch of the arthropod lineage
Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus mRNA accumulation in nuclear foci is influenced by viral DNA replication and viral noncoding polyadenylated nuclear RNA
<BIG>Vallery TK, et al.</BIG>
Journal of Virology, 92, e00220-e00218 (2018)
Elisabeth Judith Pechriggl et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 65(1), 21-32 (2016-12-28)
L1 cell adhesion molecule (L1CAM) is a transmembrane molecule belonging to the L1 protein family. It has shown to be a key player in axonal guidance in the course of neuronal development. Furthermore, L1CAM is also crucial for the establishment
資料
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.
DNAおよびRNA DIGプローブ用のジゴキシゲニン(DIG)による標識方法とキット、ランダムプライミングによるDNA標識、ニックトランスレーションによる標識、5'および3'オリゴヌクレオチド末端標識。