Merck
11093274910
Roche
抗-ジゴキシゲニン-AP、Fabフラグメント
from sheep
別名:
ジゴキシゲニン, 抗ジゴキシゲニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
由来生物
sheep
品質水準
結合体
alkaline phosphatase conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
solution
包装
pkg of 200 μL (150 U)
メーカー/製品名
Roche
アイソタイプ
IgG
保管温度
2-8°C
詳細
ジゴキシゲニンはハプテンであり、核酸の標識および検出に有用です。本化合物は、アルカリホスファターゼで標識した、ポリクローナル抗ジゴキシゲニン抗体由来Fab断片を含有しています。ジゴキシゲニン標識化合物の検出には、抗ジゴキシゲニン-AP、Fab断片が有用です。
特異性
本ヒツジ由来ポリクローナル抗体は、ジゴキシゲニンおよびジゴキシンに特異的であり、ヒトエストロゲンやアンドロゲンなどの他のステロイドと交叉反応しません。
熱失活:
アプリケーション
ジゴキシゲニン標識化合物検出用の抗-ジゴキシゲニン-AP、Fabフラグメントは、次のことに使用できます:
  • cDNAアレイ
  • コロニー/プラークハイブリダイゼーション
  • ドットブロット
  • ELISA
  • ゲルシフトアッセイ
  • 免疫組織/細胞化学
  • In situハイブリダイゼーション
  • 非放射活性DNAシーケンシングブロット
  • ノーザンブロット
  • RNアーゼプロテクションアッセイ
  • サザンブロット
  • ウェスタンブロット
  • 蛍光in situハイブリダイゼーション
  • 切片in situハイブリダイゼーションおよび全組織標本in situハイブリダイゼーション
  • 電気泳動移動度シフトアッセイ
調製ノート
ジゴキシゲニンによる免疫化後、ヒツジIgGをイオン交換クロマトグラフィーにより精製し、免疫吸着によって特異的IgGを分離しました。パパイン消化によって得られたFabフラグメントを、ゲルろ過によって精製し、特異的ラベルで標識化後、バッファー中で安定化させています。
使用濃度:コンジュゲートの使用濃度は、アプリケーションや基質によって異なります。以下の濃度をガイドラインとしてご参照ください:
  • ドットブロット:150 mU/mL
  • ELISA:150~300 mU/mL
  • 免疫組織/細胞化学:250~500 mU/mL
  • In situハイブリダイゼーション:1.5~7.5 mU/mL
  • サザンブロット:150 mU/mL
  • ウェスタンブロット:250~500 mU/mL
使用液:ノーザンブロット、サザンブロット
100 mMマレイン酸、150 mM NaCl、pH 7.5。
ウェスタンブロット
50 mM Tris-HCl、150 mM NaCl、pH 7.5
その他のアプリケーション
100 mM Tris-HCl、150 mM NaCl、pH 7.5
1%ブロッキング試薬(w/v)、1~5%の熱不活化ウシ胎児血清(v/v)またはヒツジ正常血清が、非特異結合の低減に使用できます。
保管条件(使用液):希釈した試薬は、2~8°Cで12時間安定です。
必ず新たに調製してください!
アナリシスノート
  • ジギトキシンおよびジギトキシゲニンに対する交叉性:< 1%
  • 他のヒトエストロゲンやアンドロゲンステロイド(、エストラジオールやテストステロンなど)に対する交叉反応性はありません
  • ジゴキシンに対する交叉反応性:不明
  • コンジュゲートはそれ自身とは全く結合しません
  • ジゴキシゲニンとの結合可能な部位は2か所ありますが、通常、1分子のコンジュゲートは、1分子のジゴキシゲニンと結合します。
  • RNAへの非特異結合は観察されません
その他情報
ライフサイエンス研究のみに使用できます。診断には使用できません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
WGK
WGK 1
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
In situ hybridization methods for mouse whole mounts and tissue sections with and without additional β-galactosidase staining.
Komatsu Y, et al.
Mouse molecular embryology : methods and protocols, 1-15 (2014)
The digoxigenin (DIG) system for non-radioactive labelling and detection of nucleic acids-an overview.
<BIG>Holtke HJ, et al.</BIG>
Cellular and molecular biology (Noisy-le-Grand, France), 41, 883-905 (1995)
Exorhodopsin and melanopsin systems in the pineal complex and brain at early developmental stages of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus).
Eilertsen M, et al.
The Journal of Comparative Neurology, 522(18), 4003-4022 (2014)
Use of In Situ Hybridization to Examine Gene Expression in the Embryonic, Neonatal, and Adult Urogenital System.
Rumballe B A, et al.
Kidney Development: Methods and Protocols, 223-239 (2012)
Jer-Cherng Chang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(32), 13371-13376 (2009-08-12)
A signature of eclosion hormone (EH) action in insect ecdysis is elevation of cGMP in Inka cells, leading to massive release of ecdysis triggering hormone (ETH) and ecdysis initiation. Although this aspect of EH-induced signal transduction is well known, the
資料
DNAおよびRNA DIGプローブ用のジゴキシゲニン(DIG)による標識方法とキット、ランダムプライミングによるDNA標識、ニックトランスレーションによる標識、5'および3'オリゴヌクレオチド末端標識。
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.