Merck
11207733910
Roche
Anti-Digoxigenin-POD, Fab fragments
from sheep
別名:
ジゴキシゲニン, 抗ジゴキシゲニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
由来生物
sheep
品質水準
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
lyophilized (clear, brown solution after reconstitution)
包装
pkg of 150 U
メーカー/製品名
Roche
保管温度
2-8°C
詳細
ジゴキシゲニンは核酸標識および検出システムにおいて有用なハプテンです。本製品には、西洋ワサビペルオキシダーゼ(POD)と結合した抗ジゴキシゲニン抗体のFabフラグメントが含まれています。抗ジゴキシゲニン-POD、Fabフラグメントは、ジゴキシゲニン標識化合物の検出に有用です。
特異性
ヒツジ由来のポリクローナル抗体は、ジゴキシゲニンとジゴキシンに特異的であり、ヒトのエストロゲンやアンドロゲンなどの他のステロイドとは交差反応性を示しません。
アプリケーション
以下のものを用いたジゴキシゲニン標識化合物の検出には、抗ジゴキシゲニン-POD、Fab断片を使用してください:
  • ドットブロット
  • ELISA
  • 免疫細胞組織化学
  • In situハイブリダイゼーション
  • ウエスタンブロット
調製ノート
ジゴキシゲニンで免疫した後、ヒツジIgGをイオン交換クロマトグラフィーにより精製し、免疫吸着により特異的IgGが単離されました。パパイン消化により得られたFab断片をゲル濾過により精製し、特異的標識に結合させ、緩衝液中で安定化させました。
ワーキング濃度:抱合体のワーキング濃度は、用途や基質に依存することになります。ガイドラインとして以下の濃度を検討する必要があります。ドットブロット:150 mU/mL
  • ELISA:50~150 mU/mL
  • 免疫細胞組織化学:250~500 mU/mL
  • In situハイブリダイゼーション:1.5~7.5 U/mL
  • サザンブロット:150 mU/mL
  • ウエスタンブロット:250~500 mU/mL
ワーキング溶液:100 mMトリスHCl、150 mM NaCl、pH 7.5.
非特異的結合の抑制には、1%ブロッキング試薬(w/v)、1~5%熱不活化ウシ胎児血清(v/v)またはヒツジ正常血清が使用できます。
再構成
1 mLの再蒸留水を加えて最終濃度を150 U/mLとします。
その他情報
ライフサイエンス研究専用です。診断的処置に使用しないでください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yutaka Daido et al.
Developmental biology, 392(1), 117-129 (2014-05-07)
The vertebrate retina contains two types of photoreceptor cells, rods and cones, which use distinct types of opsins and phototransduction proteins. Cones can be further divided into several subtypes with differing wavelength sensitivity and morphology. Although photoreceptor development has been
Sarah E Mercer et al.
PloS one, 7(12), e52375-e52375 (2013-01-10)
The inability to functionally repair tissues that are lost as a consequence of disease or injury remains a significant challenge for regenerative medicine. The molecular and cellular processes involved in complete restoration of tissue architecture and function are expected to
Juha Kotimaa et al.
Molecular immunology, 76, 13-21 (2016-06-24)
Experimental mouse models have been extensively used to elucidate the role of the complement system in different diseases and injuries. Contribution of gender has revealed an intriguing gender specific difference; female mice often show protection against most complement driven injuries
Hande Tunbak et al.
eLife, 9 (2020-05-06)
The zebrafish was used to assess the impact of social isolation on behaviour and brain function. As in humans and other social species, early social deprivation reduced social preference in juvenile zebrafish. Whole-brain functional maps of anti-social isolated (lonely) fish
X Peng et al.
Leukemia, 29(12), 2355-2365 (2015-06-25)
Controlled self-renewal and differentiation of hematopoietic stem/progenitor cells (HSPCs) are critical for vertebrate development and survival. These processes are tightly regulated by the transcription factors, signaling molecules and epigenetic factors. Impaired regulations of their function could result in hematological malignancies.
資料
DNAおよびRNA DIGプローブ用のジゴキシゲニン(DIG)による標識方法とキット、ランダムプライミングによるDNA標識、ニックトランスレーションによる標識、5'および3'オリゴヌクレオチド末端標識。
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.