Merck
11333054001
Roche
ジゴキシゲニン-3-O-メチルカルボニル-ε-アミノカプロン酸-N-ヒドロキシスクシンイミドエステル
>90% (elementary analysis), pkg of 5 mg, powder, pH range 2-13
別名:
ジゴキシゲニン NHS-エステル, dig-nhs-エステル, ε-(ジゴキシゲニン-3-0-アセトアミド)カプロン酸 N-ヒドロキシスクシンイミドエステル, DIG NHS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C35H50N2O10
CAS番号:
分子量:
658.78
MDL番号:
UNSPSCコード:
41105600
PubChem Substance ID:
品質水準
アッセイ
>90% (elementary analysis)
フォーム
powder
分子量
Mr 658.8
包装
pkg of 5 mg
メーカー/製品名
Roche
pH範囲
2-13
溶解性
DMF: soluble
DMSO: soluble
ethanol: soluble
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@]12CC[C@]3([H])[C@]([H])(C[C@@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@]34O)C5=CC(=O)OC5)[C@@]1(C)CC[C@@H](C2)OCC(=O)NCCCCCC(=O)ON6C(=O)CCC6=O
InChI
1S/C35H50N2O10/c1-33-13-11-23(45-20-28(39)36-15-5-3-4-6-31(42)47-37-29(40)9-10-30(37)41)17-22(33)7-8-25-26(33)18-27(38)34(2)24(12-14-35(25,34)44)21-16-32(43)46-19-21/h16,22-27,38,44H,3-15,17-20H2,1-2H3,(H,36,39)/t22-,23+,24-,25-,26+,27-,33+,34+,35+/m1/s1
InChI Key
KHNDABJZSPPYLE-FUGFVFQCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
タンパク質およびオリゴヌクレオチドを標識するための化学試薬。1つの反応基は(タンパク質またはオリゴヌクレオチドの)NH2基と相互作用することができ、別の反応基(ジゴキシゲニン)は抗ジゴキシゲニンと反応するため、検出することができます。
アプリケーション
ジゴキシゲニン-3-O-メチルカルボニル-ε-アミノカプロン酸-N-ヒドロキシスクシンイミドエステルは、リンカー分子配列(VIII)のための配列(III)の標識に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
非放射性免疫タグであるジゴキシゲニンは、主にタンパク質の標識およびin situハイブリダイゼーションに使用されます。
原理
活性化エステルは温和な条件下でアミノ基と反応します。ジゴキシゲニン部分を、タンパク質または5′-アミノ置換オリゴヌクレオチドに導入することができます。
調製ノート
使用濃度:1~5 mM
使用溶液:使用溶液の調製
撹拌しながら、0.327 mgのジゴキシゲニン-3-O-メチルカルボニル-ε-アミノカプロン酸-N-ヒドロキシスクシンイミドエステルを8.18 μlのDMSOまたはエタノールに溶解します。
その他情報
生命科学研究用途に限ります。診断措置において使用しないでください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The digoxigenin (DIG) system for non-radioactive labelling and detection of nucleic acids-an overview.
Holtke HJ, et al.
Cellular and molecular biology (Noisy-le-Grand, France), 41(7), 883-905 (1995)
Jan van Dieck et al.
Chemistry & biology, 21(3), 357-368 (2014-02-18)
Investigation of protein-protein interactions (PPIs) and protein phosphorylation in clinical tissue samples can offer valuable information about the activation status and function of proteins involved in disease progression. However, existing antibody-based methods for phosphorylation detection have been found to lack