Merck
11175025910
Roche
DIG RNAラベリングキット(SP6/T7)
greener alternative
sufficient for 2 x 10 labeling reactions, kit of 1 (12 components), suitable for hybridization, suitable for Southern blotting
別名:
DIGシステム, rna標識
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105500
使用法
sufficient for 2 x 10 labeling reactions
品質水準
包装
kit of 1 (12 components)
メーカー/製品名
Roche
環境により配慮した代替製品の特徴
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
Northern blotting: suitable
Southern blotting: suitable
hybridization: suitable
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
−20°C
詳細
アッセイ時間:145分
サンプル材料
  • 直線化プラスミドDNA
  • PCR生成物
原理
DIG RNAラベリングキットは、DIG-標識された、既知の長さの一重鎖RNAプローブを生成します。SP6またはT7 RNAポリメラーゼのどちらも、テンプレートDNAからin vitroでこれらのプローブを転写します(ジゴキシゲニン-UTP存在下)。
in vitro転写によるRNAラベリング
転写されるDNAテンプレートは、SP6およびT7 RNAポリメラーゼのためのプロモーターを含む適切な転写ベクター(、pSPT 18または19)のポリリンカーサイトに複製されます。隣接したテンプレートDNAが適切な場所で直線化され、RNAポリメラーゼが「ランオフ」転写物を生成します。DIG-UTPは転写物に取り込まれます。新たに合成されたRNAのすべての20~25番目のヌクレオチドが、DIG-UTPです。標準的な転写反応では、ヌクレオチド濃度は限界に達しないため、本反応は大量の標識化RNAを生成できます。
SP6およびT7 RNAポリメラーゼでのin vitro転写による、RNAのジゴキシゲニン-UTPラベリングのためのキット。この方法により、既知の長さの一重鎖RNAプローブが生成され、幅広いハイブリダイゼーションテクニックで使用できます。
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品はさらに安全な化学品として設計されます。  DIGシステムは、放射活性を用いて核酸の標識付けと検出を行う方法に対する、感度が高くコスト効率に優れた代替方法として確立されました。DIGシステムの多用途性を証明する多くの刊行物が入手できるため、放射標識を使用することは、ハイブリッド形成法用にDNAを標識する唯一のオプションではなくなりました。
特異性
感度および特異性
DIG標識化RNAプローブは、以下のアッセイ条件下で、わずか1 μgの哺乳類DNA中のシングルコピー遺伝子を検出できます。ハイブリダイゼーションミックスは、1 mLあたり20~100 ngの標識化プローブを含み、結合したプローブは、抗-DIG-APで検出され、化学発光基質のCDP-Starで可視化されます。
熱失活:2 μLの 0.2 M EDTA(pH 8.0)を添加して反応を停止します。
アプリケーション
SP6およびT7 RNAポリメラーゼでのin vitro転写による、RNAのDIG-11-UTPラベリング。DIG標識され「ランオフ」された転写物が高い効率で合成され、以下のような幅広いハイブリダイゼーションテクニックで使用できます:
  • ノーザンブロット
  • サザンブロット
  • In situハイブリダイゼーション
  • プラークまたはコロニーリフト
  • RNアーゼプロテクション実験
特異性と感度の高いシステムにより、DIG標識化プローブは、1 μgの全ヒトDNAにおけるシングルコピー遺伝子の検出に使用できます。
注意:DIGとUTPの結合はアルカリに耐性があるため、DIG標識化RNAはアルカリ処理による断片化に使用できます。DIG標識化RNAプローブのサイズをわずかに小さくしたものは、in situハイブリダイゼーションにおける特定のアプリケーションにより適しています。
包装
1つのキットには12のコンポーネントが含まれています。
品質
原理:転写されるDNAテンプレートが、SP6および/またはT7 RNAポリメラーゼのためのプロモーターを含む適切な転写ベクターのポリリンカーサイトに複製されます。適切な部位における直線化の後、DIG-UTPの存在下でRNAが転写されます。標準的な条件下では、約10 μgのDIG標識化完全長RNAが、1 μgのテンプレートから転写されます。
その他情報
ライフサイエンス研究のみに使用できます。診断には使用できません。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • pSPT18 DNA 0.25 mg/ml
  • pSPT19 DNA 0.25 mg/ml
  • Control DNA 1, pSPT18-Neo, cleaved with Pvu II 0.25 mg/ml
  • Control DNA 2, pSPT19-Neo, cleaved with Pvu II 0.25 mg/ml
  • DIG-labeled Control RNA, DIG-labeled "antisense" neo RNA 100 ng/µl
  • Unlabeled Control RNA, neo poly (A) "sense" RNA 200 µg/ml
  • NTP Labeling Mixture 10x concentrated
  • Transcription Buffer 10x concentrated
  • DNase I, RNase-free 10 U/µl
  • Protector RNase Inhibitor 20 U/µl
  • SP6 RNA Polymerase 20 U/µl
  • T7 RNA Polymerase 20 U/µl
すべて表示 (12)
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Anna Karlgren et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (26)(26), doi:10-doi:10 (2009-04-21)
The high-throughput expression analysis technologies available today give scientists an overflow of expression profiles but their resolution in terms of tissue specific expression is limited because of problems in dissecting individual tissues. Expression data needs to be confirmed and complemented
Maria Lynn Spletter et al.
Neural development, 2, 14-14 (2007-07-20)
Precise connections of neural circuits can be specified by genetic programming. In the Drosophila olfactory system, projection neurons (PNs) send dendrites to single glomeruli in the antenna lobe (AL) based upon lineage and birth order and send axons with stereotyped
Parvaneh Alizadeh et al.
Experimental eye research, 83(3), 679-687 (2006-05-11)
Cystatin C is the major inhibitor of the cysteine cathepsins. Polymorphisms in the cystatin C gene have recently been associated with the risk of developing Age-related Macular Degeneration (AMD). Oxidative stress is also thought to play a key role in
Nathan Luebbering et al.
PloS one, 8(10), e76775-e76775 (2013-10-23)
The DYRKs (dual-specificity tyrosine phosphorylation-regulated kinases) are a conserved family of protein kinases that are associated with a number of neurological disorders, but whose biological targets are poorly understood. Drosophila encodes three Dyrks: minibrain/Dyrk1A, DmDyrk2, and DmDyrk3. Here we describe
Yu Liang et al.
Molecular medicine reports, 5(4), 1087-1091 (2012-01-17)
Schistosoma japonicum (S. japonicum) is an extremely harmful pathogen, which infects humans and causes severe public health problems. To date, no effective therapeutic drugs for this pathogen are available. In this study, we designed and constructed three hammerhead ribozymes targeting
資料
DNAおよびRNA DIGプローブ用のジゴキシゲニン(DIG)による標識方法とキット、ランダムプライミングによるDNA標識、ニックトランスレーションによる標識、5'および3'オリゴヌクレオチド末端標識。
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.
プロトコル
µg単位で標識効率を判定します(標準的な標識反応の予想収量は、DIG RNA標識反応後の線形化されたテンプレートDNA 1 µgあたり20 µgのDIG標識RNAです)。
Determine the labeling efficiency in terms of μg (expected yield of a standard labeling reaction is 20 μg of DIG labeled RNA per μg linearized template DNA after the DIG RNA labeling reaction).