アプリケーション
ブロッキング試薬は、非放射活性のフィルターハイブリダイゼーションおよび核酸ハイブリッドの検出において、バックグラウンドを低減させるために使用されます。また、免疫組織化学のブロッキング試薬としても使用されます。
調製ノート
使用濃度:抗体を1:5,000で希釈します
使用液:10倍のストック溶液を調製するためには、ブロッキング試薬をマレイン酸バッファーに溶解、撹拌して、最終濃度を10%(w/v)にし、ヒートブロックか電子レンジで加熱します。
保管条件(使用液):ブロッキング試薬の10倍ストック溶液は、オートクレーブし、2~8°Cで保存します。あるいは、一部を-15~-25°Cで最低で保存できます。
使用液:10倍のストック溶液を調製するためには、ブロッキング試薬をマレイン酸バッファーに溶解、撹拌して、最終濃度を10%(w/v)にし、ヒートブロックか電子レンジで加熱します。
保管条件(使用液):ブロッキング試薬の10倍ストック溶液は、オートクレーブし、2~8°Cで保存します。あるいは、一部を-15~-25°Cで最低で保存できます。
その他情報
ライフサイエンス研究のみに使用できます。診断には使用できません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nodal promotes functional luteolysis via down-regulation of progesterone and prostaglandins E2 and promotion of PGF2α synthetic pathways in mare corpus luteum.
Endocrinology, 157(2), 858-871 (2015)
Scientific reports, 10(1), 1781-1781 (2020-02-06)
The family of olfactory receptors (ORs) subserves the sense of smell and includes both functional alleles and pseudogenes, the latter identified by mutations resulting in frame shift or premature truncation. During neuronal differentiation, nonfunctional ORs are expressed initially but then
Biological procedures online, 22, 2-2 (2020-01-21)
A large number of studies have suggested a correlation between the status of telomeres and disease risk. High-throughput quantitative fluorescence in situ hybridization (HT Q-FISH) is a highly accurate telomere measurement technique that can be applied to the study of
Revised lineage of larval photoreceptor cells in Ciona reveals archetypal collaboration between neural tube and neural crest in sensory organ formation.
Developmental Biology, 420(1), 178-185 (2016)
The Journal of pathology, 250(2), 231-242 (2019-11-02)
We genetically engineered expression of an activated form of P110 alpha, the catalytic subunit of PI3K, in mouse prostate epithelium to create a mouse model of direct PI3K activation (Pbsn-cre4Prb;PI3KGOF/+ ). We hypothesized that direct activation would cause rapid neoplasia
プロトコル
RocheのDIG洗浄バッファーおよびブロックバッファーセットはすぐに使用できるストック溶液のセットで、ブロッキング試薬が最も簡単に使用できます。
The easiest way to use the Blocking Reagent is with the Roche DIG Wash and Block Buffer Set, a ready-to-use set of stock solutions.