詳細
non-ionic
品質水準
アッセイ
≥97.0% (TLC)
フォーム
powder
分子量
374.51 g/mol
mp
253 °C (lit.)
SMILES記法
[H][C@]12CC[C@]3([H])[C@]([H])(CC[C@]4(C)[C@]([H])(CC[C@]34O)C5=CC(=O)OC5)[C@@]1(C)CC[C@H](O)C2
InChI
1S/C23H34O4/c1-21-8-5-16(24)12-15(21)3-4-19-18(21)6-9-22(2)17(7-10-23(19,22)26)14-11-20(25)27-13-14/h11,15-19,24,26H,3-10,12-13H2,1-2H3/t15-,16+,17-,18+,19-,21+,22-,23+/m1/s1
InChI Key
XZTUSOXSLKTKJQ-CESUGQOBSA-N
遺伝子情報
rat ... Atp1a1(24211)
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
D9404-VAR:
D9404-10MG:
D9404-25MG:
D9404-100MG:
D9404-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック