Merck
11426338910
Roche
抗-フルオレセイン-AP, Fabフラグメント
from sheep
別名:
抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
由来生物
sheep
品質水準
結合体
alkaline phosphatase conjugate
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
solution
包装
pkg of 150 U (200 μl)
メーカー/製品名
Roche
アイソタイプ
IgG
保管温度
2-8°C
詳細
この遺伝子は、胚発生の調節および細胞運命の決定に関与する転写因子のSOX(SRY関連HMGボックス)ファミリーのメンバーをコードします。コードされたタンパク質は、他のタンパク質とタンパク質複合体を形成した後、転写活性化因子として機能する可能性があります。このタンパク質は核細胞質シャトルタンパク質として機能し、神経堤および末梢神経系の発達に重要です。この遺伝子の変異は、ワールデンブルグ・シャー病とワールデンブルグ・ヒルシュスプルング病に関連しています。 (Ref Seqにより提供)
フルオレセインは、過酷な条件下で無水フタル酸と縮合したm-ジアルキルアミノフェノールまたはレゾルシノールから合成されます。 FabフラグメントはGタンパク質と結合します。
特異性
ポリクローナル抗体は、遊離及び結合したフルオレセインと反応します。
アプリケーション
抗-フルオレセイン-AP、Fabフラグメントは、以下を用いたフルオレセイン標識化合物の検出に使用します:
  • ドットブロット
  • ELISA
  • 免疫組織細胞化学
  • In situ ハイブリダイゼーション
  • サザンブロット
  • ウエスタンブロット
  • 16S rRNAを検出する電気化学的バイオセンシング技術
生物化学的/生理学的作用
抗-フルオレセイン-AP、Fabフラグメントは、オリゴヌクレオチドの捕捉、変性、検出(CDD)に使用されています。
特徴および利点
内容:
溶液、安定化
調製ノート
  • 使用濃度:以下の濃度は適用および基質に依存するため、ガイドラインとして使用してください。ドットブロット:150mU/mL
  • ELISA: 150~300mU/mL
  • 免疫組織細胞化学: 250~500mU/mL
  • In situ ハイブリダイゼーション: 1.5~7.5U/mL
  • サザンブロット:150mU/mL
  • ウエスタンブロット:250~500 mU/mL
標準溶液:100 mM Tris-HCl、150 mM NaCl、pH 7.5.必要に応じて、1% ブロッキング試薬 (w/v)、乾燥粉末ミルク、1~5%加熱不活性化ウシ胎仔血清(v/v)またはヒツジ正常血清を、非特異的結合減少のために使用することができます。
その他情報
ライフサイエンス研究専用。診断目的での使用はできません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
WGK
WGK 1
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
文書ライブラリにアクセスする
Simplified Paper Format for Detecting HIV Drug Resistance in Clinical Specimens by Oligonucleotide Ligation
Panpradist N, et al.
PLoS ONE (2016)
Fluorescent indicators for cytosolic calcium based on rhodamine and fluorescein chromophores
Minta A, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 264(14), 8171-8178 (1989)
Ana L Miranda-Angulo et al.
The Journal of comparative neurology, 522(4), 876-899 (2013-08-14)
The wall of the ventral third ventricle is composed of two distinct cell populations: tanycytes and ependymal cells. Tanycytes regulate many aspects of hypothalamic physiology, but little is known about the transcriptional network that regulates their development and function. We
Mandy L Y Sin et al.
Journal of microelectromechanical systems : a joint IEEE and ASME publication on microstructures, microactuators, microsensors, and microsystems, 22(5), 1126-1132 (2014-05-27)
Transforming microfluidics-based biosensing systems from laboratory research into clinical reality remains an elusive goal despite decades of intensive research. A fundamental obstacle for the development of fully automated microfluidic diagnostic systems is the lack of an effective strategy for combining
Megan Addison et al.
Developmental cell, 45(5), 606-620 (2018-05-08)
The patterning of tissues to form subdivisions with distinct and homogeneous regional identity is potentially disrupted by cell intermingling. Transplantation studies suggest that homogeneous segmental identity in the hindbrain is maintained by identity switching of cells that intermingle into another segment. We