安全性情報
MAB045
Sigma-Aldrich
Anti-Fluorescein (FITC) Antibody, clone 5D6.2
clone 5D6.2, Chemicon®, from mouse
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
5D6.2, monoclonal
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
all
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2a
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
特異性
フルオレセイン(FITC)
アプリケーション
EIA。 最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
この抗フルオレセイン(FITC)抗体、クローン5D6.2は、フルオレセイン(FITC)の検出に関して、ELISAでの使用が検証されています。
関連事項
先発品:CBL97
物理的形状
0.25 M NaCl、0.1% sodium azide含有0.02 Mリン酸バッファー(pH 7.6)中の液体。
フォーマット:精製
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB045:
試験成績書(COA)