Merck
11427857910
Roche
フルオレセイン-12-UTP
≥85% (HPLC), solution
別名:
フルオレセイン-12-UTP 四リチウム塩, フルオレセイン-5(6)-カルボキサミドカプロイル-(5- [3-アミノアリル]ウリジン5′-三リン酸)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C39H41N4O22P3
CAS番号:
分子量:
1010.68
UNSPSCコード:
41116100
品質水準
アッセイ
≥85% (HPLC)
形状
solution
分子量
1034.4
包装
pkg of 25 μL (250 nmol; 10 mM)
メーカー/製品名
Roche
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
品質
通常の分析:85%以上のフルオレセイン-12-UTP(HPLC、面積%)。
フルオレセインは、アミド結合を介してウリジン三リン酸に結合しています。分子式はC39H37N4O22P3Li4です。
アプリケーション
フルオレセイン-12-UTPは、SP6、T3、およびT7 RNAポリメラーゼの基質として使用されます。RNA標識のためのin vitro転写反応において、UTPを置換することができます。
その後、標識されたRNAは、in situハイブリダイゼーションおよび直接蛍光検出法、または抗フルオレセイン-AP、Fabフラグメントまたは抗フルオレセイン-POD、Fabフラグメントを使用したELISAによる検出法により検出できます。
その他情報
ご都合に応じて、フルオレセイン-UTPは便利な標識ミックス(従来のNTPおよびフルオレセイン-12-UTPを含む単一溶液)でも利用できます。
ライフサイエンス研究専用。診断目的での使用はできません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
文書ライブラリにアクセスする
Jia-Yu Zhang et al.
Scientific reports, 10(1), 7429-7429 (2020-05-06)
Bioinformatic analysis reveals an enrichment of putative DNA:RNA hybrid G-quadruplex-forming sequences (PHQS) on both sides of the transcription start sites (TSSs) in the genome of warm-blooded animals, suggesting a positive selection of PHQSs in evolution and functional role of DNA:RNA
Ryudo Ohbayashi et al.
Bio-protocol, 8(15), e2958-e2958 (2018-08-05)
Cyanobacteria are prokaryotic organisms that carry out oxygenic photosynthesis. The fresh water cyanobacterium Synechococcus elongatus PCC 7942 is a model organism for the study of photosynthesis and gene regulation, and for biotechnological applications. Besides several freshwater cyanobacteria, S. elongatus 7942
Gilbert Lauter et al.
Neural development, 6, 10-10 (2011-04-07)
In recent years, mapping of overlapping and abutting regulatory gene expression domains by chromogenic two-color in situ hybridization has helped define molecular subdivisions of the developing vertebrate brain and shed light on its basic organization. Despite the benefits of this