アッセイ
≥85% (HPLC)
フォーム
solution
分子量
Mr 1018.4 (fluorescein-12-dUTP-Li4)
包装
pkg of 25 μL (25 nmol; 1mM)
メーカー/製品名
Roche
テクニック
ELISA: suitable
hybridization: suitable
保管温度
−20°C
アプリケーション
フルオレセイン-12-dUTPは以下の基質として使用されます。
- ターミナルトランスフェラーゼ
- DNAポリメラーゼI(ホロ酵素およびKlenow断片)
- Taq DNAポリメラーゼ
- 逆転写酵素(AMVおよびM-MuLV由来のものなど)。
品質
典型的な分析:少なくとも85%のフルオレセイン-12-dUTP(HPLC、面積%)。
物理的形状
フルオレセイン-12-dUTP、テトラリチウム塩。
保管および安定性
未開封の試薬は、ラベルに印刷された有効期限まで15~25℃で安定です。6カ月以内に約5%の分解が起こる可能性があります。
その他情報
生命科学研究用途に限ります。診断措置において使用しないでください。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
Nucleoporin 107, 62 and 153 mediate Kcnq1ot1
imprinted domain regulation in extraembryonic
endoderm stem cells
imprinted domain regulation in extraembryonic
endoderm stem cells
Sachani SS, et al.
Nature Communications (2018)
Pro-survival redox signalling in progesterone-mediated retinal
neuroprotection
neuroprotection
Lopez R, et al.
The European Journal of Neuroscience, 46(1) (2017)
Shang-mian Yie et al.
Human reproduction (Oxford, England), 21(10), 2538-2544 (2006-05-11)
We have previously demonstrated that progesterone has a stimulatory effect on HLA-G gene expression. Because this effect was abolished by the anti-progestin, RU486, we hypothesize that this effect is through receptor-mediated up-regulation of the HLA-G gene. The objective of this