Merck
12041677001
Roche
CDP-Star®、調製済み
>98%, solution, suitable for dot blot, suitable for Northern blotting, suitable for Southern blotting
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
詳細
Disodium 2-chloro-5-(4-methoxyspiro {1,2-dioxetane-3,2′-(5′-chloro)tricyclo[3.3.1.13,7 ]decan}-4-yl)-1-phenyl phosphate
品質水準
アッセイ
>98%
フォーム
solution
包装
bottle of 2 × 50 mL ([0.25 mM])
メーカー/製品名
Roche
テクニック
Northern blotting: suitable
Southern blotting: suitable
dot blot: suitable
保管温度
2-8°C
文献
純度:HPLCにて精製。
アプリケーション
メンブレンブロット上の標識核酸プローブの非放射性検出に使用されます:
  • サザンブロッティング
  • ノーザンブロッティング
  • ドットブロット法
  • コロニーおよびプラークハイブリダイゼーション
  • ゲルシフトアッセイ
膜ブロット上の標識核酸プローブの非放射性検出に使用されます:
  • サザンブロット法
  • ノーザンブロット法
  • ドットブロット
  • コロニーおよびプラークハイブリダイゼーション
  • ゲルシフトアッセイ
  • 化学発光検出
特徴および利点
内容
0.25 mM 溶液(0.124 mg/mL)はそのまま使用可、透明な溶液
CDP-Starはアルカリホスファターゼ用発光基質であり、非常に急速に可視光を発することにより、迅速で超高感度な生体分子の検出を可能にします。発光はX線フィルムか発光イメージャーシステムに記録されます。
  • 迅速で超高感度な基質で時間を節約してください。
  • 簡単にメンブレンをストリップ、リプルーブできます。
  • それぞれの実験において最大2日間の複数の暴露が可能です。
この基質は濾過し、アジ化ナトリウム中に保存することで再利用できます。
調製ノート
保管条件(標準溶液)洗浄用バッファー:15~25℃で安定
マレイン酸バッファー:15~25℃で安定
検出バッファー:15~25℃で安定
ブロッキング溶液:必ず用時調製してください。
抗体溶液:2~8℃
その他情報
  • X線フィルムへの最初の暴露は5~15分としてください。フィルムを検査し、最初の結果をもとに他の暴露時間を決定します。
  • プレインキュベーション操作は不要です。
  • 基質の処理は滴による灰色の影やメンブレンの乾燥を防ぐため(一様でない、高いバックグラウンドの原因となります)、手早く行います。
  • ブロットを覆うためにプラスチックのラップを使用しないでください;ハイブリダイゼーションバッグ、アセテートシートプロテクター、または透明フィルムを2枚使用してください。
  • 暴露時間はCSPDの場合よりも短くなります。
  • ニトロセルロースメンブレンは使用しないでください。
暴露の繰り返しは基質添加後最大2日間は可能です。
ライフサイエンス研究のみに使用できます。診断用には使用できません。
法的情報
CDP-Star is a registered trademark of Tropix, Inc.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Evaluation of parameters affecting switchgrass tissue culture: toward a consolidated procedure for Agrobacterium-mediated transformation of switchgrass (Panicum virgatum).
Lin CY, et al.
Plant methods, 13(1), 113-113 (2017)
Non-Radioactive Detection of Trinucleotide Repeat Size Variability.
Tome S, et al.
PLoS Currents, 6 (2014)
Detection of expanded RNA repeats using thermostable group II intron reverse transcriptase.
Carrell ST, et al.
Nucleic Acids Research, 46(1), e1-e1 (2017)
Ivano Legnini et al.
Nature methods, 16(9), 879-886 (2019-08-07)
Although messenger RNAs are key molecules for understanding life, until now, no method has existed to determine the full-length sequence of endogenous mRNAs including their poly(A) tails. Moreover, although non-A nucleotides can be incorporated in poly(A) tails, there also exists
Samuel Vega-Estévez et al.
mBio, 12(5), e0187121-e0187121 (2021-09-08)
Microorganisms need to adapt to environmental changes, and genome plasticity can lead to rapid adaptation to hostile environments by increasing genetic diversity. Here, we investigate genome plasticity in the CTG(Ser1) yeast Scheffersomyces stipitis, an organism with an enormous potential for