アッセイ
≥75% (HPLC)
品質水準
フォーム
liquid
使用法
sufficient for 20 blots detection of alkaline phosphatase-labeled molecules (10 × 10 cm)
濃度
0.25 mM in H2O
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[C@]1(C2)C[C@H]3C4(OOC4(C5=CC(OP([O-])([O-])=O)=C(Cl)C=C5)OC)[C@@H]2C[C@@H](C1)C3
InChI
1S/C18H21Cl2O7P.2Na/c1-24-18(14-6-13(2-3-15(14)19)25-28(21,22)23)17(26-27-18)11-4-10-5-12(17)9-16(20,7-10)8-11;;/h2-3,6,10-12H,4-5,7-9H2,1H3,(H2,21,22,23);;/q;2*+1/p-2/t10-,11-,12+,16-,17?,18?;;
InChI Key
UKWLRLAKGMZXJC-VCCHNUGISA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
特徴および利点
注意
WGK
WGK 3
Jan Code
C0712-100ML:
C0712-100ML-KC:
C0712-BULK:
C0712-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Background and protocols describing the various methods used by molecular biologists to detect samples of protein or nucleic acids bound to membranes.
分子生物学者がメンブレン(膜)に結合したタンパク質または核酸のサンプルを検出するために使用されるさまざまな方法のプロトコルと背景説明