Merck
11585614910
Roche
DIG-High Prime DNA Labeling and Detection Starter Kit II
greener alternative
sufficient for 12 labeling reactions (10 ng to 3 μg per assay), sufficient for 24 blots (blots of 100 cm2)
別名:
DIGシステム, dna標識
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105500
使用法
sufficient for 12 labeling reactions (10 ng to 3 μg per assay)
sufficient for 24 blots (blots of 100 cm2)
品質水準
メーカー/製品名
Roche
環境により配慮した代替製品の特徴
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
−20°C
詳細
DIG-High Prime DNA Labeling and Detection Starter Kit IIは、ジゴキシゲニン(DIG)-11-デオキシウリジントリホスフェート(dUTP)によるDNAテンプレートのランダムプライムラベリング、DIG標識ハイブリッドのアルカリ感受性および化学発光検出に便利なキットです。このキットは利便性を念頭に置いて構築されており、簡単に利用できる滴下装置、既製のブロッキング溶液、およびDIG Easy Hyb顆粒を付属とするすぐに使えるCSPDを提供します。DIG-High Prime mixtureには、安定化されたKlenow酵素、ヌクレオチド、プライマー、および反応バッファーがすべて簡便な1つの試薬に含まれています。
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品はさらに安全な化学品として設計されます。  DIGシステムは、核酸のラベリングと検出に放射能を使用することに代わる高感度で費用対効果の高い手段として確立されました。DIGシステムの汎用性を証明する入手可能な出版物は数多くあります。そのため、放射性ラベリングの使用は、もはやハイブリダイゼーションのDNAラベリングの唯一の選択肢ではありません。
アプリケーション
DIG-High Prime DNA Labeling and Detection Starter Kit IIは、さまざまなハイブリダイゼーション法で使用されています。
  • サザンブロット
  • ノーザンブロット
  • ドットブロット
  • コロニーおよびプラークのハイブリダイゼーション
  • すべてのタイプのフィルターハイブリダイゼーション
  • 例えば、ヒト、オオムギ、コムギなど複雑性の高い生物からでも、全ゲノムDNAのシングルコピー遺伝子検出
包装
7種のコンポーネントを含む1キット。
原理
DIGハイプライムDNA標識および検出スターターキットIIは、ジゴキシゲニン(DIG)、ステロイドハプテンを使用することにより、ハイブリダイゼーションおよびその後の酵素免疫アッセイによる化学発光検出のためにDNAプローブを標識します。FeinbergおよびVogelsteinが初めて開発した「ランダムプライム」DNA標識方法は、標識される変性DNAへの起こり得るすべての配列のオリゴヌクレオチドのハイブリダイゼーションに基づいています。インプットDNAは標識DNAの合成用テンプレートとしてのみ機能し、反応中に分解されないため、この方法で最小量のDNA(10 ng)標識することが可能です。相補的DNA鎖は、ランダムオリゴヌクレオチドの3'-OH末端をプライマーとして使用して、Klenowポリメラーゼによリ合成されます。反応液に存在するジゴキシゲニンで標識された修飾デオキシリボヌクレオシド三リン酸は、新たに合成された相補的DNA鎖に組み込まれます。
その他情報
ライフサイエンス研究専用です。診断的処置に使用しないでください。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • DIG-High Prime 5x concentrated
  • DIG-labeled Control DNA, pBR328 (linearized with Bam HI) 5 μg/ml
  • DNA Dilution Buffer
  • Anti-Digoxigenin-AP Conjugate antibody
  • CSPD ready-to-use
  • Blocking Solution 10x concentrated
  • DIG Easy Hyb Granules
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Erum Dilshad et al.
PloS one, 10(10), e0140266-e0140266 (2015-10-09)
The potent antimalarial drug artemisinin has a high cost, since its only viable source to date is Artemisia annua (0.01-0.8% DW). There is therefore an urgent need to design new strategies to increase its production or to find alternative sources.
Ling Zhang et al.
International journal of genomics, 2014, 921950-921950 (2014-09-10)
The Delta-12 oleate desaturase gene (FAD2-1), which converts oleic acid into linoleic acid, is the key enzyme determining the fatty acid composition of seed oil. In this study, we inhibited the expression of endogenous Delta-12 oleate desaturase GmFad2-1b gene by
Eva-Maria Holstein et al.
Cell reports, 7(4), 1259-1269 (2014-05-20)
A large and diverse set of proteins, including CST complex, nonsense mediated decay (NMD), and DNA damage response (DDR) proteins, play important roles at the telomere in mammals and yeast. Here, we report that NMD, like the DDR, affects single-stranded
M Dutt et al.
Plant cell reports, 26(12), 2101-2110 (2007-08-19)
Shoot apical meristem explants of Vitis vinifera "Thompson Seedless" were used for Agrobacterium-mediated genetic transformation. It was determined that the meristems had to be subjected to a dark growth phase then wounded to obtain transgenic plants. Morphological and histological studies
Landon J Hansen et al.
Cancer research, 79(13), 3383-3394 (2019-05-02)
Homozygous deletion of methylthioadenosine phosphorylase (MTAP) is one of the most frequent genetic alterations in glioblastoma (GBM), but its pathologic consequences remain unclear. In this study, we report that loss of MTAP results in profound epigenetic reprogramming characterized by hypomethylation
資料
DNAおよびRNA DIGプローブ用のジゴキシゲニン(DIG)による標識方法とキット、ランダムプライミングによるDNA標識、ニックトランスレーションによる標識、5'および3'オリゴヌクレオチド末端標識。
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.