Merck
11745832910
Roche
DIG‐ハイプライムDNAラベリング アンド デテクションスターターキット I
greener alternative
sufficient for 12 labeling reactions, sufficient for 24 blots, suitable for hybridization, suitable for Northern blotting, suitable for Southern blotting
別名:
DIGシステム, dna標識
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105500
使用法
sufficient for 12 labeling reactions
sufficient for 24 blots
品質水準
包装
kit of 1 (7 components)
メーカー/製品名
Roche
環境により配慮した代替製品の特徴
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
Northern blotting: suitable
Southern blotting: suitable
hybridization: suitable
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
−20°C
詳細
DIG‐ハイプライムDNAラベリング アンド デテクションスターターキット Iはステロイドハプテンであるジゴキシゲニン(DIG)でハイブリダイゼーション用DNAプローブを標識し続いて酵素免疫測定により発色検出するものです。本キットには、既製のブロッキング溶液、ニトロブルーテトラゾリウム(NBT)/5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリルリン酸塩(BCIP)の複合ストック溶液およびDIG Easy Hyb顆粒が含まれています。DIG-High Prime混合液は、安定化したKlenow酵素、ヌクレオチド、プライマーおよび反応バッファーを一体化してすべて含めた簡便な試薬です。試料となる物質:100 bp以上のDNA断片、線状化プラスミド、コスミドもしくはλDNAまたはスーパーコイル状DNA。FeinbergおよびVogelsteinが初めて開発した「ランダムプライム」DNA標識方法は、標識される変性DNAへの起こり得るすべての配列のオリゴヌクレオチドのハイブリダイゼーションに基づいています。添加するDNAは標識DNA合成のテンプレートとなり、反応中分解されることはないため、本法では最小限のDNA量(10 ng)でも標識することが可能です。この方法では、ランダムオリゴヌクレオチドの3′-OH末端をプライマーとして使用するKlenow ポリメラーゼにより、相補的DNA 鎖を合成します。反応液に存在するジゴキシゲニンで標識された修飾デオキシリボヌクレオシド三リン酸は、新たに合成された相補的DNA鎖に組み込まれます。本キットは、ランダムプライマー法によりアルカリ感受性DIG-11-dUTPでDNAテンプレートを標識し、DIG標識ハイブリッドを発色により検出する便利なキットです。メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品はさらに安全な化学品として設計されます。  DIGシステムは、核酸のラベリングと検出に放射能を使用することに代わる高感度で費用対効果の高い手段として確立されました。DIGシステムの多用途性を証明する出版物は数多くあることから、ハイブリダイゼーションのためのDNA標識に、放射性標識が唯一の選択肢ということはもはやなくなりました。
アプリケーション
DIG‐ハイプライムDNAラベリング アンド デテクションスターターキットI は、さまざまなハイブリダイゼーション法で使用されています。
  • サザンブロット
  • ノーザンブロット
  • ドットブロット
  • コロニーおよびプラークハイブリダイゼーション
  • すべての種類のフィルターハイブリダイゼーション
  • 総ゲノムDNA中の単一コピー遺伝子の検出;ヒト、オオムギ、コムギなどの複雑度が高い生物でも検出可能です。
DIG標識プローブは、1時間以内または一晩のインキュベーション後に高収率で生成されます。
特徴および利点
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品はさらに安全な化学品として設計されます。 DIGシステムは、放射性同位元素を用いた核酸の標識と検出に代わる、感度の良い、費用効率の高い方法として確立されました。DIGシステムの多用途性を証明する出版物は数多くあることから、ハイブリダイゼーションのためのDNA標識に、放射性標識が唯一の選択肢ということはもはやなくなりました。
包装
1キットに7回の反応分が含まれています。
品質
ドットブロット法により機能試験が実施されています。
その他情報
ライフサイエンス研究用途に限ります。診断措置において使用しないでください。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • DIG-High Prime 5x concentrated
  • DIG-labeled Control DNA, pBR328 (linearized with Bam HI) 5 μg/ml
  • DNA Dilution Buffer
  • Anti-Digoxigenin-AP Conjugate antibody
  • NBT/BCIP Stock Solution, concentrated
  • Blocking Solution 10x concentrated
  • DIG Easy Hyb Granules
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Feng Wang et al.
International journal of molecular sciences, 13(7), 8819-8833 (2012-09-04)
Temperatures directly influence the distribution and intensity of pine wilt disease caused by the pine wood nematode, Bursaphelenchus xylophilus. To date, however, little is known about the causation and mechanism of this influence. The molecular chaperone HSP90 is a key
Xiaolong Hu et al.
PloS one, 8(8), e70118-e70118 (2013-08-13)
Reactive oxygen species (ROS) from nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH) oxidases and their related dual oxidases are known to have significant roles in innate immunity and cell proliferation. In this study, the 5,545 bp cDNA of the silkworm Bombyx mori
Fang Tang et al.
PloS one, 8(1), e54227-e54227 (2013-01-18)
Streptococcus suis (S. suis) infection is considered to be a major problem in the swine industry worldwide. Based on the capsular type, 33 serotypes of S. suis have been described, with serotype 2 (SS2) being the most frequently isolated from
Hongyi Du et al.
The New phytologist, 191(1), 275-287 (2011-03-30)
• The hybrid sterility gene S5 comprises three types of alleles in cultivated rice. Such tri-allelic system provided a unique opportunity to study the molecular bases of evolutionary changes underlying reproductive isolation in plants. • We analysed the sequence diversity
Thomas Pak et al.
PloS one, 9(4), e90381-e90381 (2014-04-05)
To study gene function in neural progenitors and radial glia of the retina and hypothalamus, we developed a Rax-CreERT2 mouse line in which a tamoxifen-inducible Cre recombinase is inserted into the endogenous Rax locus. By crossing Rax-CreER(T2) with the Cre-dependent
資料
DNAおよびRNA DIGプローブ用のジゴキシゲニン(DIG)による標識方法とキット、ランダムプライミングによるDNA標識、ニックトランスレーションによる標識、5'および3'オリゴヌクレオチド末端標識。
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.