フォーム
solution
品質水準
使用法
sufficient for 2 x 25 assays (100 ul final reaction volume)
包装
pkg of 500 μL (2 x 250 μl)
メーカー/製品名
Roche
環境により配慮した代替製品の特徴
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
PCR: suitable
色
colorless
溶解性
water: miscible
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Aligned
保管温度
−20°C
詳細
PCR DIG Labeling Mixは、ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)に直接添加することができるヌクレオチド混合液であり、ジゴキシゲニン(DIG)‐標識ヌクレオチドはPCR産物に取り込まれると考えられます。Taq DNA ポリメラーゼおよびTth(Thermus thermophilus)DNA ポリメラーゼは、DIG標識したPCR 産物の合成に使用できます。PCR DIG Labeling Mix は、PCR における未ラベルのヌクレオチド混合物を置き換えることができます。10μl のPCR DIG Labeling Mix は、標準的な100μl PCR アッセイに使用されます。
PCR DIG Labeling Mixで提供される、より高濃度のDIG -デオキシウリジン三リン酸(dUTP) を使用する場合、PCR 産物の収率が低下することがありますが、PCR産物のラベル強度と分子量は増加します。
PCR DIG Labeling Mixで提供される、より高濃度のDIG -デオキシウリジン三リン酸(dUTP) を使用する場合、PCR 産物の収率が低下することがありますが、PCR産物のラベル強度と分子量は増加します。
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品はさらに安全な化学品として設計されます。 DIGシステムは、核酸のラベリングと検出に放射能を使用することに代わる高感度で費用対効果の高い手段として確立されました。DIGシステムの汎用性を証明する入手可能な出版物は数多くあります。そのため、放射性ラベリングの使用は、もはやハイブリダイゼーションのDNAラベリングの唯一の選択肢ではありません。
アプリケーション
PCR DIG Labeling Mix は、ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)産物の高感度検出用、ならびに反応の高感度分析用として特別にデザインされています。PCR DIG Labeling Mix は、ハイブリダイゼーションプローブの合成にも使用できます。しかし、例えば、ゲノムブロット上で単一コピー遺伝子を検出するときに必要な高感度プローブの調製には、DIG-dUTPの濃度を高めたPCRヌクレオチド混合液(例:PCR DIGプローブ合成キット)をお勧めします。
PCR DIG Labeling Mixは、 in vitro転写ステップ時のジゴキシゲニン標識リボプローブの調製に使用されています。
PCR DIG Labeling Mixは、 in vitro転写ステップ時のジゴキシゲニン標識リボプローブの調製に使用されています。
品質
PCR DIG Labeling Mix は PCR における機能検査済みです。増幅産物は、ドットブロットおよびハイブリダイゼーション実験でアッセイします。品質管理体制の整備により、DNase と RNase は検出されません。
物理的形状
10 倍濃度の溶液:PCR DIG labeling mix は、dATP、dCTP、dGTP、dTTP およびジゴキシゲニン-11-dUTP のナトリウム塩、リチウム塩の混合物です。当該溶液には、2 倍濃度の 250 μL の水溶液(pH 7.0)中に、各 2 mM の dATP、dCTP、および dGTP、ならびに 1.9 mM の dTTP、および 0.1 mM のジゴキシゲニン-11-dUTP(DIG-11-dUTP)が含まれます。
その他情報
ライフサイエンス研究専用。診断目的での使用はできません。
よく一緒に購入される製品
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
この製品を見ている人はこちらもチェック
Plant physiology, 161(4), 2102-2112 (2013-03-01)
Chloroplasts arose from a cyanobacterial endosymbiont and multiply by division. In algal cells, chloroplast division is regulated by the cell cycle so as to occur only once, in the S phase. Chloroplasts possess multiple copies of their own genome that
Oncology letters, 5(5), 1694-1698 (2013-06-14)
In view of the previously demonstrated clinical role of the anti-latent membrane protein 1 (LMP1) immunoconjugate HLEAFab-MMC in the treatment of advanced nasopharyngeal carcinoma (NPC), reliable detection of LMP1 expression is of key importance. The aim of this study was
eLife, 10 (2021-10-20)
Nuclease-directed genome editing is a powerful tool for investigating physiology and has great promise as a therapeutic approach to correct mutations that cause disease. In its most precise form, genome editing can use cellular homology-directed repair (HDR) pathways to insert
Cell, 173(6), 1370-1384 (2018-06-02)
The cerebral cortex underwent rapid expansion and increased complexity during recent hominid evolution. Gene duplications constitute a major evolutionary force, but their impact on human brain development remains unclear. Using tailored RNA sequencing (RNA-seq), we profiled the spatial and temporal expression
BMC evolutionary biology, 13, 42-42 (2013-02-16)
Sympatric species pairs are particularly common in freshwater fishes associated with postglacial lakes in northern temperate environments. The nature of divergences between co-occurring sympatric species, factors contributing to reproductive isolation and modes of genome evolution is a much debated topic
資料
DNAおよびRNA DIGプローブ用のジゴキシゲニン(DIG)による標識方法とキット、ランダムプライミングによるDNA標識、ニックトランスレーションによる標識、5'および3'オリゴヌクレオチド末端標識。
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.