Merck
11218590910
Roche
DNA分子量マーカーII、DIG標識
greener alternative
solution, pkg of 500 μL (10 μg/ml)
別名:
DNAマーカー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105335
形状
solution
品質水準
包装
pkg of 500 μL (10 μg/ml)
メーカー/製品名
Roche
環境により配慮した代替製品の特徴
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
10 μg/mL
colorless
溶解性
water: miscible
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
−20°C
詳細
DNA分子量マーカーII、DIG標識は、10 mM Tris-HCl、1 mM EDTA、pH 8.0を含む溶液です。 このDNA断片の混合液は、λDNAをHind IIIで消化して作成されます。断片のサイズは0.12~23.1 kbpです。DNA断片の約200~300塩基ごとにフォトジゴキシゲニンが導入されています。
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品はさらに安全な化学品として設計されます。  DIGシステムは、核酸のラベリングと検出に放射能を使用することに代わる高感度で費用対効果の高い手段として確立されました。DIGシステムの汎用性を証明する入手可能な出版物は数多くあります。そのため、放射性ラベリングの使用は、もはやハイブリダイゼーションのDNAラベリングの唯一の選択肢ではありません。
アプリケーション
DNA分子量マーカーII、DIG標識は、核酸の標識および検出のためのサザンブロット分析で、サイズ基準として使用されています。
特徴および利点
内容物
10 mM Tris-HCl、1 mM EDTA、pH 8.0の調製済み溶液。
シーケンス
混合物は、以下の塩基対長を有する8つの断片を含みます。125、564、2027、2322、4361、6557、9416、および23130 bp.
:断片長は、DNA配列のコンピューター分析から得られます。マーカーのサイズ範囲に応じて、最小の断片はオーバーロードしたゲルにのみ現れます。
その他情報
生命科学研究用途に限ります。診断措置において使用しないでください。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
The APETALA1 and FRUITFUL homologs in Camellia japonica and their roles in double flower domestication
Yingkun Sun
Molecular breeding : new strategies in plant improvement, 33(4), 821-834 (2014)
Yingkun Sun et al.
BMC plant biology, 14, 288-288 (2014-10-26)
Double flower domestication is of great value in ornamental plants and presents an excellent system to study the mechanism of morphological alterations by human selection. The classic ABC model provides a genetic framework underlying the control of floral organ identity
Haipeng Xue et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1307, 173-190 (2014-03-13)
Genetic modification is an indispensable tool to study gene function in normal development and disease. The recent breakthrough of creating human induced pluripotent stem cells (iPSCs) by defined factors (Takahashi et al., Cell 131:861-872, 2007) provides a renewable source of
Yongquan Luo et al.
Current protocols in stem cell biology, 29, 5A-5A (2014-05-20)
Generation of a fluorescent GFP reporter line in human induced pluripotent stem cells (hiPSCs) provides enormous potentials in both basic stem cell research and regenerative medicine. A protocol for efficiently generating such an engineered reporter line by gene targeting is
資料
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.
DNAおよびRNA DIGプローブ用のジゴキシゲニン(DIG)による標識方法とキット、ランダムプライミングによるDNA標識、ニックトランスレーションによる標識、5'および3'オリゴヌクレオチド末端標識。