フォーム
solution
品質水準
包装
pkg of 500 μL (10 μg/ml)
メーカー/製品名
Roche
環境により配慮した代替製品の特徴
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
10 μg/mL
色
colorless
溶解性
water: miscible
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
−20°C
詳細
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品はより安全な化学品として設計されます。 DIGシステムは、放射活性を用いて核酸の標識と検出を行う方法に代わる、感度が高くコスト効率に優れた代替方法として確立されました。DIGシステムの汎用性を証明する文書は多数発表されており、放射性標識は、ハイブリダイゼーションにおけるDNA標識の唯一の選択肢ではなくなりました。
DNA分子量マーカーVII、DIG標識は、10mM Tris-HCl、1mM EDTA(pH 8.0)で調製済みの溶液です。このフラグメント混合物は、サイズ範囲0.081~8.57 kbpのEcoRIでSPP1 DNAを切断することで調製されます。
DNA分子量マーカーVII、DIG標識は、10mM Tris-HCl、1mM EDTA(pH 8.0)で調製済みの溶液です。このフラグメント混合物は、サイズ範囲0.081~8.57 kbpのEcoRIでSPP1 DNAを切断することで調製されます。
アプリケーション
DNA分子量マーカーVII(DIG標識)は、核酸の標識および検出を目的としたサザンブロット分析においてサイズ標準物質として使用されています。
シーケンス
この混合物には、以下の塩基対長を持つ17個のフラグメントが含まれます:81、359、492、710、718、992、1164、1482、1515、1882、1953、2799、3639、4899、6106、7427および8576塩基対。
注:フラグメントの長さは、DNA配列のコンピューター分析から得られます。マーカーのサイズ範囲に応じて、最小のフラグメントは過負荷のゲルでのみ表示されます。
注:フラグメントの長さは、DNA配列のコンピューター分析から得られます。マーカーのサイズ範囲に応じて、最小のフラグメントは過負荷のゲルでのみ表示されます。
その他情報
ライフサイエンス研究専用。診断目的での使用はできません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
この製品を見ている人はこちらもチェック
Molecular genetics & genomic medicine, 8(6), e1236-e1236 (2020-04-14)
Fragile X syndrome (FXS) is the most common inherited form of intellectual disability caused by a CGG repeat expansion in the 5' untranslated region of the FMR1 gene. When the number of repeats exceeds 200, the gene becomes hypermethylated and
Molecular genetics & genomic medicine, 9(7), e1711-e1711 (2021-06-01)
Fragile X syndrome (FXS) is the most common inherited form of intellectual disability. Prenatal screening of FXS allows for early identification and intervention. The present study explored the feasibility of FXS carrier screening during prenatal diagnosis for those who were
Molecular genetics & genomic medicine, 3(3), 172-181 (2015-06-02)
Fragile X syndrome is mainly caused by a CGG repeat expansion within the 5' UTR of the fragile X mental retardation 1 (FMR1) gene. Previous analyses of the FMR1 CGG repeat patterns and flanking haplotypes in Caucasians and African Americans
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(37), 11547-11552 (2015-08-05)
Orthosomycins are oligosaccharide antibiotics that include avilamycin, everninomicin, and hygromycin B and are hallmarked by a rigidifying interglycosidic spirocyclic ortho-δ-lactone (orthoester) linkage between at least one pair of carbohydrates. A subset of orthosomycins additionally contain a carbohydrate capped by a
資料
DNAおよびRNA DIGプローブ用のジゴキシゲニン(DIG)による標識方法とキット、ランダムプライミングによるDNA標識、ニックトランスレーションによる標識、5'および3'オリゴヌクレオチド末端標識。
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.